Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Laboratorieflaska, bred mun, klar, GLS 80™ Tråd, graderad, endast flaska
Produktkod. 10113343 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
1000 mL
20,000 mL
2000 mL
250 mL
3500 mL
500 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10113343 5000 mL Varje
15951371 1000 mL Paket med 10
10061263 2000 mL Varje
10543135 500 mL Varje
11689928 3500 mL Varje
10376453 10,000 mL Varje
10659353 20,000 mL Varje
12646167 250 mL Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10113343 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 1178426
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Bred mun, multifunktionella laboratorieflaskor av glas.
DURAN™ bred mun GLS 80™ laboratorieflaskor är gjutna av hög renhet, klar, USP/EP Typ I borosilikatglas 3.3, känt för sin utmärkta termiska prestanda och höga motståndskraft mot kemiska angrepp. En kombination av högpresterande material och robust ISO 4796-1 design ger en lång livslängd. Flaskorna har en lättläst graderad volymskala och märkningsfält i permanent vit emalj. Permanent spårningskod på varje flaska för spårbarhet av tillverkningspartier. DURAN™ bred mun GLS 80™ levereras komplett med blå polypropenlock och droppfri hällring för användning upp till 140 °C. Alla komponenter är helt autoklaverbara vid 121 eller 134 °C.
  • Enkel åtkomst till flaskans innehåll tack vare flaskhalsens breda diameter
  • Specialgängad design för snabb öppning och stängning på mindre än ett varv
  • Optimal fyllning och hällning och särskilt enkel rengöring
  • Skedar, spatlar och pincett kan manipuleras med lätthet
  • Även stora tratt kan sättas in i flaskorna utan svårighet
  • Stabilitet på grund av den stora basytan
  • Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
  • Påbränd, mycket hållbar vit keramik
  • Komplett med blått skruvlock (PP, integrerad läpptätning) och hällring (PP) för droppfri hällning och rent, säkert arbete
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kapacitet (metrisk) 5000 mL
För användning med (applikation) Autoklavering av media och reagens; Beredning av media och reagens; Provinsamling; Odlingskärl; Lagring av media och reagens; Transport och sjöfart; Behållare för vätskehantering
Inkluderar Utan skruvlock och hällring från PP (blå)
Material Borosilikatglas (3.3)
Kvantitet 1 st
Trådstorlek (metrisk) GLS 80
Stängningsmaterial Polypropen
Diameter (metrisk) 182 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.