Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Laboratorieflaska, bred mun, klar, GLS 80™ Tråd, graderad, endast flaska
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
DURAN™ bred mun GLS 80™ laboratorieflaskor är gjutna av hög renhet, klar, USP/EP Typ I borosilikatglas 3.3, känt för sin utmärkta termiska prestanda och höga motståndskraft mot kemiska angrepp. En kombination av högpresterande material och robust ISO 4796-1 design ger en lång livslängd. Flaskorna har en lättläst graderad volymskala och märkningsfält i permanent vit emalj. Permanent spårningskod på varje flaska för spårbarhet av tillverkningspartier. DURAN™ bred mun GLS 80™ levereras komplett med blå polypropenlock och droppfri hällring för användning upp till 140 °C. Alla komponenter är helt autoklaverbara vid 121 eller 134 °C.
- Enkel åtkomst till flaskans innehåll tack vare flaskhalsens breda diameter
- Specialgängad design för snabb öppning och stängning på mindre än ett varv
- Optimal fyllning och hällning och särskilt enkel rengöring
- Skedar, spatlar och pincett kan manipuleras med lätthet
- Även stora tratt kan sättas in i flaskorna utan svårighet
- Stabilitet på grund av den stora basytan
- Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
- Påbränd, mycket hållbar vit keramik
- Komplett med blått skruvlock (PP, integrerad läpptätning) och hällring (PP) för droppfri hällning och rent, säkert arbete
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| För användning med (applikation) | Autoklavering av media och reagens; Beredning av media och reagens; Provinsamling; Odlingskärl; Lagring av media och reagens; Transport och sjöfart; Behållare för vätskehantering |
| Inkluderar | Utan skruvlock och hällring från PP (blå) |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Trådstorlek (metrisk) | GLS 80 |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Diameter (metrisk) | 95 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |