Läs mer
DWK LIFE SCIENCES™ DURAN™ GLS 80™ Laboratorieflaska, bred mun, klar, GLS 80™ Tråd, graderad, med skruvlock och hällring
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
Bred mun, multifunktionella laboratorieflaskor av glas.
- Gjutet från högren, klart USP/EP typ I borosilikatglas 3.3 för utmärkt termisk prestanda och hög kemisk beständighet
- Den breda GLS 80-munningen ger enkel tillgång till flaskinnehållet och rymmer stora trattar, skedar, stekspade och pincetter med stor volym
- Speciell GLS 80-gängad design möjliggör snabb öppning och stängning på mindre än ett helt varv
- Optimal fyllnads- och gjutningsgeometri med särskilt enkel rengöring tack vare bred halsdiameter
- Robust ISO 4796-1-design för lång livslängd
- Lättläst graderad volymskala och markeringsfält i påbränd, mycket hållbar vit keramisk emalj
- Permanent Retrace-kod på varje flaska för tillverkningsspårbarhet
- Stor basyta ger utmärkt stabilitet
- Levereras komplett med blå proppropenskruvlock (integrerad läpptätning) och droppfri polypropenhällring för ren, säker bearbetning upp till 140 °C
- Fullt autoklaverbar vid 121 °C eller 134 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Färg | Klart |
| För användning med (applikation) | Autoklavering av media och reagens; Beredning av media och reagens; Provinsamling; Odlingskärl; Lagring av media och reagens; Transport och sjöfart; Behållare för vätskehantering |
| Inkluderar | Blå proppropenskruvlock och gjutring |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Trådstorlek (metrisk) | GLS 80 |
| Stängningsfärg | Blått |
| Förslutning ingår | Ja |
| Visa mer |