Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Laboratorieflaska, bred mun, klar, GLS 80™ Tråd, graderad, med skruvlock och hällring
Produktkod. 10378322 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 L
1000 mL
20 L
2000 mL
250 mL
30 L
3500 mL
50,000 mL
500 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10378322 1000 mL Paket med 10
10256272 500 mL Paket med 10
10563253 2000 mL Paket med 10
10114642 5000 mL Varje
10318322 10 L Varje
10113772 20 L Varje
11699928 3500 mL Varje
13127236 250 mL Paket med 10
11301465 50,000 mL Varje
11311465 30 L Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 10378322 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 1112713
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3985.36 SEK
    2717.44 SEK / Paket med 10
    Save 1267.92 SEK
    31% Av
I lager
DURAN™ GLS 80™ Laboratorieflaskan, bred öppning, klar, 80™ GLS gänga, graderad, med skruvlock och gjutring, är gjord av USP/EP typ I borosilikatglas 3.3 med bred GLS 80-hals för enkel åtkomst, snabb öppning och autoklaverbar användning upp till 134 °C.
Bred mun, multifunktionella laboratorieflaskor av glas.
  • Gjutet från högren, klart USP/EP typ I borosilikatglas 3.3 för utmärkt termisk prestanda och hög kemisk beständighet
  • Den breda GLS 80-munningen ger enkel tillgång till flaskinnehållet och rymmer stora trattar, skedar, stekspade och pincetter med stor volym
  • Speciell GLS 80-gängad design möjliggör snabb öppning och stängning på mindre än ett helt varv
  • Optimal fyllnads- och gjutningsgeometri med särskilt enkel rengöring tack vare bred halsdiameter
  • Robust ISO 4796-1-design för lång livslängd
  • Lättläst graderad volymskala och markeringsfält i påbränd, mycket hållbar vit keramisk emalj
  • Permanent Retrace-kod på varje flaska för tillverkningsspårbarhet
  • Stor basyta ger utmärkt stabilitet
  • Levereras komplett med blå proppropenskruvlock (integrerad läpptätning) och droppfri polypropenhällring för ren, säker bearbetning upp till 140 °C
  • Fullt autoklaverbar vid 121 °C eller 134 °C
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Färg Klart
För användning med (applikation) Autoklavering av media och reagens; Beredning av media och reagens; Provinsamling; Odlingskärl; Lagring av media och reagens; Transport och sjöfart; Behållare för vätskehantering
Inkluderar Blå proppropenskruvlock och gjutring
Material Borosilikatglas (3.3)
Kvantitet 10/Pk.
Sterilitet Icke-steril
Trådstorlek (metrisk) GLS 80
Stängningsfärg Blått
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Mun Bred
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet
Höjd (metrisk) 223 mm
Förslutningsfoder Utan linerliner
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek GLS 80
Diameter (metrisk) 101 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Ja
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 33,81 oz.
Form Rund
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Laboratorieflaska