Läs mer
DWK LIFE SCIENCES™ DURAN™ GLS 80™ Omrörd flaskreaktor, bred mun, klar, PP / PTFE / PEEK / Rostfritt stål Kontaktytor
Produktkod. 10723767 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10723767 1000 mL Varje
10733767 2000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10723767 Leverantör DWK LIFE SCIENCES™ Leverantörsnummer 1200380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5155.00 SEK
    4249.76 SEK / Paket med 1
    Save 905.24 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 09-12-2026
DURAN™ GLS 80™ Rörd flaskreaktor, bred öppning, klar, PP / PTFE / PEEK / rostfria kontaktytor. DURAN™ GLS 80™ Rörd flaskreaktor är ett lättanvänt, laboratoriebaserat reaktorsystem med 4 anslutningsportar (2x GL 14, 2x GL 18) för användning med magnetiska omrörare upp till 500 varv per minut. Autoc
  • Idealiskt för en mängd olika blandningsprocesser, inklusive blandning av vätskor och lösningsämnen
  • 4 anslutningsportar (2x GL 14 och 2x GL 18) möjliggör tillägg eller borttagning av media under mixningsprocessen
  • Kompatibel med halvstyva rör med 1,6 till 6,0 mm borrningar för vätske- eller gasöverföring
  • Drivning tillhandahålls av standard kommersiella magnetiska omrörare upp till 500 varv per minut för bättre blandning jämfört med standardrörsstänger
  • Fullt autoklavbar, vilket gör den lämplig för biologiska tillämpningar
  • Fullt kompatibel med de beprövade DURAN™ GLS 80TM-anslutningssystemkomponenterna
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Färg Klart
För användning med (applikation) Enkel, låg kostnad, bioreaktor; Enkel kontinuerligt flöde omrörd reaktor; Blandning av vätskor; Foto-bioreaktor
Material Borsilikatglas
Kvantitet 1 st
Sterilitet Icke-steril
Trådstorlek (metrisk) GLS 80
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Mun Bred
Stängningsmaterial Polypropen, PTFE, PEEK , rostfritt stål
Stängningsstorlek GLS 80
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 34 oz.
Form Rund
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Laboratorieflaska