Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ tryck plus+ GL 45 Laboratorieflaska, klar
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
De DURAN™ tryck plus+ GL 45 Laboratorieflaskor erbjuder ett säkrare alternativ för laboratorieapplikationer som involverar vakuum eller tryck. Standardlaboratorieflaskor av glas är inte konstruerade för att säkert motstå tryckskillnader. Som ett resultat av en modifierad geometri, trycket plus+ Flaskorna har en garanterad tryckhållfasthet och erbjuder därför optimal säkerhet för både användaren och innehållet. Den speciella geometrin överensstämmer fortfarande med ISO 4796-1:2016 för att upprätthålla instrumentkompatibilitet. Trycket plus+ flaskorna är certifierade enligt DIN EN 1595. Flaskorna är gjutna av högrent, klart, USP/EP Type I borosilikatglas 3.3, känt för sin utmärkta termiska prestanda och höga motståndskraft mot kemiska angrepp. Flaskorna har en lättläst graderad volymskala tryckt i en distinkt blå emalj. Permanent spårningskod på varje flaska för spårbarhet av tillverkningspartier.
- Garanterat vakuum- och trycktålig från –1 bar till+ 1,5 bar på grund av modifierad geometri (baserat på ISO 4796-1)
- Den speciella geometrin överensstämmer fortfarande med ISO 4796-1:2016 för att upprätthålla instrumentkompatibilitet
- Optimal säkerhet för arbete under tryck eller vakuum
- Lämplig för fullt vakuum ps = -100 kPa
- Tryckmotståndet överensstämmer med DIN EN 1595,
- Påbränt, mycket hållbart blått keramiskt tryck för visuell differentiering från standardlaboratorieflaskan
- Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
- Standardiserad GL-gänga och matchande locksystem för särskilt tät tätning och enkel, ren utgjutning
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| För användning med (applikation) | Vakuumfiltrering; Samling av prover under tryck; Lagring av flyktiga lösningsmedel; Lagring av gasgenererande material |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Trådstorlek (metrisk) | GL 45 |
| Diameter (metrisk) | 86 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |