Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ tryck plus+ GL 45 Laboratorieflaska, klar
Produktkod. 11371465 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11371465 1000 mL Paket med 10
11391435 250 mL Paket med 10
11301445 500 mL Paket med 10
15523537 100 mL Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11371465 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 218105403
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
I lager
Tryck- och vakuumbeständiga laboratorieflaskor av glas.
  • Tillverkad av DURAN™ borosilikat 3,3 glas
  • Vakuummotstånd upp till I barvakuum
  • Tryckmotstånd till +1,5 bar manometer
  • Certifierad av den tyska tekniska inspektionsföreningen (TÜV) i enlighet med DIN EN 1595:1997-05
  • Har industristandard GL45 DIN-gänga
  • Fullständigt autoklaverbar och steriliserbar
  • Finns i klart och bärnstensfärgat glas
  • Bärnstensfärgad för skydd mot nedbrytning av ultraviolett ljus
  • Special geometri överensstämmer fortfarande med ISO 4796-1:2016 för att upprätthålla instrumentkompatibilitet
  • Tillverkningsspårbarhet erbjuds genom en mycket specifik Retrace Code tryckt på flaskan
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Färg Klart
Diameter (engelska) 3,9 tum.
För användning med (applikation) Vakuumfiltrering; Samling av prover under tryck; Lagring av flyktiga lösningsmedel; Lagring av gasgenererande material
Material Borosilikatglas (3.3)
Kvantitet 10/Cs.
Trådstorlek (metrisk) GL 45
Graderad Ja
Mun Smal
Höjd (metrisk) 225 mm
Höjd (engelska) 8,85 tum.
Diameter (metrisk) 101 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 32 oz.
Form Rund
Produkttyp Laboratorieflaska