Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ tryck plus+ GL 45 Laboratorieflaska, klar
Produktkod. 15523537 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15523537 100 mL Paket med 10
11391435 250 mL Paket med 10
11301445 500 mL Paket med 10
11371465 1000 mL Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15523537 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 218102406
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1615.00 SEK
    1305.14 SEK / Paket med 10
    Save 309.86 SEK
    19% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tryck- och vakuumbeständiga laboratorieflaskor av glas.
De DURAN™ tryck plus+ GL 45 Laboratorieflaskor erbjuder ett säkrare alternativ för laboratorieapplikationer som involverar vakuum eller tryck. Standardlaboratorieflaskor av glas är inte konstruerade för att säkert motstå tryckskillnader. Som ett resultat av en modifierad geometri, trycket plus+ Flaskorna har en garanterad tryckhållfasthet och erbjuder därför optimal säkerhet för både användaren och innehållet. Den speciella geometrin överensstämmer fortfarande med ISO 4796-1:2016 för att upprätthålla instrumentkompatibilitet. Trycket plus+ flaskorna är certifierade enligt DIN EN 1595. Flaskorna är gjutna av högrent, klart, USP/EP Type I borosilikatglas 3.3, känt för sin utmärkta termiska prestanda och höga motståndskraft mot kemiska angrepp. Flaskorna har en lättläst graderad volymskala tryckt i en distinkt blå emalj. Permanent spårningskod på varje flaska för spårbarhet av tillverkningspartier.
  • Garanterat vakuum- och trycktålig från –1 bar till+ 1,5 bar på grund av modifierad geometri (baserat på ISO 4796-1)
  • Den speciella geometrin överensstämmer fortfarande med ISO 4796-1:2016 för att upprätthålla instrumentkompatibilitet
  • Optimal säkerhet för arbete under tryck eller vakuum
  • Lämplig för fullt vakuum ps = -100 kPa
  • Tryckmotståndet överensstämmer med DIN EN 1595,
  • Påbränt, mycket hållbart blått keramiskt tryck för visuell differentiering från standardlaboratorieflaskan
  • Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
  • Standardiserad GL-gänga och matchande locksystem för särskilt tät tätning och enkel, ren utgjutning
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
För användning med (applikation) Vakuumfiltrering; Samling av prover under tryck; Lagring av flyktiga lösningsmedel; Lagring av gasgenererande material
Material Borosilikatglas (3.3)
Kvantitet 10/Pk.
Trådstorlek (metrisk) GL 45
Diameter (metrisk) 56 mm