Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ tryck plus+ GL 45 laboratorieflaska, bärnsten
Produktkod. 11311445 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
11311445 250 mL Paket med 10
11321445 500 mL Paket med 10
11735384 1000 mL Paket med 10
15543537 100 mL Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11311445 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 1094367
Erbjudanden på tillförlitliga laboratorieglasvaror
Använd kampanjkoden 28509
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tryck- och vakuumbeständiga laboratorieflaskor av glas i bärnstensfärgat glas.
De DURAN™ tryck plus+ GL 45-flaskor erbjuder ett säkrare alternativ för laboratorieapplikationer som involverar vakuum eller tryck. Standardlaboratorieflaskor av glas är inte konstruerade för att säkert motstå tryckskillnader. Som ett resultat av en modifierad geometri, trycket plus+ Flaskorna har en garanterad tryckhållfasthet och erbjuder därför optimal säkerhet för både användaren och innehållet. Den speciella geometrin överensstämmer fortfarande med ISO 4796-1:2016 för att upprätthålla instrumentkompatibilitet. Trycket plus+ flaskorna är certifierade enligt DIN EN 1595. Flaskorna är gjutna av högrent, bärnstensfärgat, USP/EP Type I borosilikatglas 3.3, känt för sin utmärkta termiska prestanda och höga motståndskraft mot kemiska angrepp. Det bärnstensfärgade glaset uppfyller skyddsgränserna för ultraviolett ljus som specificeras i de aktuella revisionerna av USP och EP 3.2.1. Flaskorna har en lättläst graderad volymskala tryckt i en distinkt blå emalj. Permanent spårningskod på varje flaska för spårbarhet av tillverkningspartier..
  • Garanterat vakuum- och trycktålig från –1 bar till+ 1,5 bar på grund av modifierad geometri (baserat på ISO 4796-1)
  • UV-skydd upp till ca. 500 nm på grund av yttre färgning
  • Den enda externa appliceringen av färgen säkerställer att invändiga ytor har standard DURAN™ glasegenskaper
  • Beläggning med hög motståndskraft och lång livslängd
  • Den speciella geometrin överensstämmer fortfarande med ISO 4796-1:2016 för att upprätthålla instrumentkompatibilitet
  • Optimal säkerhet för arbete under tryck eller vakuum
  • Lämplig för fullt vakuum ps = -100 kPa
  • Tryckmotståndet överensstämmer med DIN EN 1595
  • Påbränd, mycket hållbar blå keramik för visuell differentiering från standardlaboratorieflaskan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Färg Bärnsten
För användning med (applikation) Förvaring av ljuskänsliga material; Vakuumfiltrering; Samling av prover under tryck; Förvaring av flyktiga lösningsmedel; Lagring av gasgenererande material
Inkluderar Utan skruvlock och hällring
Material Borosilikatglas (3.3)
Kvantitet 10/Pk.
Trådstorlek (metrisk) GL 45
Diameter (metrisk) 70 mm