Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ tryck plus+ GL 45 laboratorieflaska, bärnsten
Shop All DWK Life Sciences ProductsDescription
De DURAN™ tryck plus+ GL 45-flaskor erbjuder ett säkrare alternativ för laboratorieapplikationer som involverar vakuum eller tryck. Standardlaboratorieflaskor av glas är inte konstruerade för att säkert motstå tryckskillnader. Som ett resultat av en modifierad geometri, trycket plus+ Flaskorna har en garanterad tryckhållfasthet och erbjuder därför optimal säkerhet för både användaren och innehållet. Den speciella geometrin överensstämmer fortfarande med ISO 4796-1:2016 för att upprätthålla instrumentkompatibilitet. Trycket plus+ flaskorna är certifierade enligt DIN EN 1595. Flaskorna är gjutna av högrent, bärnstensfärgat, USP/EP Type I borosilikatglas 3.3, känt för sin utmärkta termiska prestanda och höga motståndskraft mot kemiska angrepp. Det bärnstensfärgade glaset uppfyller skyddsgränserna för ultraviolett ljus som specificeras i de aktuella revisionerna av USP och EP 3.2.1. Flaskorna har en lättläst graderad volymskala tryckt i en distinkt blå emalj. Permanent spårningskod på varje flaska för spårbarhet av tillverkningspartier..
- Garanterat vakuum- och trycktålig från –1 bar till+ 1,5 bar på grund av modifierad geometri (baserat på ISO 4796-1)
- UV-skydd upp till ca. 500 nm på grund av yttre färgning
- Den enda externa appliceringen av färgen säkerställer att invändiga ytor har standard DURAN™ glasegenskaper
- Beläggning med hög motståndskraft och lång livslängd
- Den speciella geometrin överensstämmer fortfarande med ISO 4796-1:2016 för att upprätthålla instrumentkompatibilitet
- Optimal säkerhet för arbete under tryck eller vakuum
- Lämplig för fullt vakuum ps = -100 kPa
- Tryckmotståndet överensstämmer med DIN EN 1595
- Påbränd, mycket hållbar blå keramik för visuell differentiering från standardlaboratorieflaskan
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Färg | Bärnsten |
| För användning med (applikation) | Förvaring av ljuskänsliga material; Vakuumfiltrering; Samling av prover under tryck; Förvaring av flyktiga lösningsmedel; Lagring av gasgenererande material |
| Inkluderar | Utan skruvlock och hällring |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Trådstorlek (metrisk) | GL 45 |
| Diameter (metrisk) | 56 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.