Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Laboratorieflaska, Protect-belagd, Amber, med DIN 168-1-gänga, Plastsäkerhetsbelagd, USP / EP (3.2.1) Ljusöverföring
Produktkod. 15816881 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
10 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15816881 1000 mL Paket med 10
10065244 5000 mL Varje
12764097 250 mL Paket med 10
11619928 2000 mL Paket med 10
11679908 25 mL Paket med 10
11699838 10 L Varje
11699908 50 mL Paket med 10
11619918 100 mL Paket med 10
11669918 500 mL Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 15816881 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 218065435
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Multifunktionella laboratorieflaskor av glas med UV-skydd och en skyddande säkerhetsbeläggning.
DURAN™ Original GL laboratorieflaskor har blivit guldstandarden för multifunktionella laboratorieflaskor sedan de introducerades 1972. Den skyddade säkerhetsbelagda versionen av flaskorna som kombinerar det bästa av två världar: praktiskt taget inert USP/EP Type I borosilikatglas 3.3 glas på insidan och ett skyddande skyddsplastlager på utsidan. Flaskorna är gjutna av högrent, bärnstensfärgat glas som sedan beläggs med en PU-plastbeläggning för att minska riskerna med krossat glas och vätskestänk i händelse av brott. Bärnstenen säkerställer att ljuskänsligt innehåll skyddas från effekterna av fotonedbrytning. Skyddet mot ultraviolett ljus uppfyller internationella USP/EP-standarder. En kombination av högpresterande material och robust ISO 4796-1 design ger en lång livslängd. Flaskorna har en lättläst graderad volymskala och märkningsfält i permanent vit emalj. Permanent spårningskod på varje flaska för spårbarhet av tillverkningspartier. Skydda säkerhetsbeläggningen uppfyller kraven för ASTM E1522 och är helt autoklaverbar vid 121 eller 134 °C.
  • Standardiserad GL-gänga och matchande locksystem för särskilt tät tätning och enkel, ren utgjutning
  • Beläggningen ger repor, läckage* och splitter* skydd (* gäller endast flaskor 5000 ml och mindre)
  • UV-skydd upp till ca. 500 nm på grund av yttre färgning
  • Den enda externa appliceringen av färgen säkerställer att invändiga ytor har standard DURAN™ glasegenskaper
  • Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
  • Storlek 10 och 25 ml med specialformad glaskant för förbättrad utgjutning, vilket innebär att en extra hällring av plast inte behövs
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Beläggning Polyuretan
För användning med (applikation) Beredning av ljuskänsliga material; Förvaring av ljuskänsliga material; Transport och frakt av ljuskänsliga material; Autoklavering av media och reagens; Odlingskärl
Material Borosilikatglas (3.3)
Kvantitet 10/Pk.
Trådstorlek (metrisk) GL 45
Diameter (metrisk) 101 mm