Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Laboratorieflaska, fyrkantig, klar, med DIN 168-1 gänga, graderad
Produktkod. 11331465 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11331465 500 mL Paket med 10
11716233 100 mL Paket med 10
11321465 250 mL Paket med 10
11341465 1000 mL Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11331465 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 218204454
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Multifunktionella laboratorieflaskor av glas med kvadratisk utrymmesbesparande form.
DURAN™ Fyrkantiga laboratorieflaskor har en utrymmesbesparande form som erbjuder fördelen med tät och effektiv packning. Med upp till 20 % utrymmesbesparing jämfört med traditionella runda flaskor. Idealisk för frakt och lagring av högt efterfrågade material. För reagensförsörjning till instrument där bänkutrymme är minimalt. Flaskorna är gjutna av hög renhet, klar, USP/EP Type I DURAN™ borosilikatglas 3.3, känt för sin utmärkta termiska prestanda och höga motståndskraft mot kemiska angrepp. Flaskorna har en lättläst graderad volymskala och märkningsfält i permanent vit emalj. Permanent spårningskod på varje flaska för spårbarhet av tillverkningspartier. DURAN™ fyrkantiga flaskor levereras kompletta med ikoniskt blått polypropenlock och droppfri hällring för användning upp till 140 °C. Alla komponenter är helt autoklaverbara vid 121 eller 134 °C.
  • Ergonomisk hantering, hög stabilitet och god stapelbarhet tack vare vinkelform
  • Sparar plats och kostnader i autoklaver, torkkammare, ugnar, förråd eller tvättmaskiner
  • Standardiserad GL-gänga och matchande locksystem för särskilt tät tätning och enkel, ren utgjutning
  • Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
  • Påbränd, mycket hållbar vit keramik
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
För användning med (applikation) Vätskehanteringsbehållare för instrument; Transport och sjöfart; Provinsamling; Lagring av media och reagens; Arkivlagring av prover; Beredning av media och reagens; Odlingskärl
Inkluderar Med skruvlock och hällring från PP (blå)
Material Borosilikatglas (3.3)
Kvantitet 10/Pk.
Trådstorlek (metrisk) GL 45
Höjd (metrisk) 186 mm
Stängningsmaterial Polypropen
Diameter (metrisk) 78 mm