Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Laboratorieflaska, fyrkantig, klar, med DIN 168-1 gänga, graderad
Produktkod. p-7189492 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11716233
Brand: DWK Life Sciences 218202453
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Multifunktionella laboratorieflaskor av glas med kvadratisk utrymmesbesparande form.
DURAN™ Fyrkantiga laboratorieflaskor har en utrymmesbesparande form som erbjuder fördelen med tät och effektiv packning. Med upp till 20 % utrymmesbesparing jämfört med traditionella runda flaskor. Idealisk för frakt och lagring av högt efterfrågade material. För reagensförsörjning till instrument där bänkutrymme är minimalt. Flaskorna är gjutna av hög renhet, klar, USP/EP Type I DURAN™ borosilikatglas 3.3, känt för sin utmärkta termiska prestanda och höga motståndskraft mot kemiska angrepp. Flaskorna har en lättläst graderad volymskala och märkningsfält i permanent vit emalj. Permanent spårningskod på varje flaska för spårbarhet av tillverkningspartier. DURAN™ fyrkantiga flaskor levereras kompletta med ikoniskt blått polypropenlock och droppfri hällring för användning upp till 140 °C. Alla komponenter är helt autoklaverbara vid 121 eller 134 °C.
  • Ergonomisk hantering, hög stabilitet och god stapelbarhet tack vare vinkelform
  • Sparar plats och kostnader i autoklaver, torkkammare, ugnar, förråd eller tvättmaskiner
  • Standardiserad GL-gänga och matchande locksystem för särskilt tät tätning och enkel, ren utgjutning
  • Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
  • Påbränd, mycket hållbar vit keramik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
För användning med (applikation) Vätskehanteringsbehållare för instrument; Transport och sjöfart; Provinsamling; Lagring av media och reagens; Arkivlagring av prover; Beredning av media och reagens; Odlingskärl
Inkluderar Med skruvlock och hällring från PP (blå)
Material Borosilikatglas (3.3)
Kvantitet 10/Pk.
Trådstorlek (metrisk) GL 32
Höjd (metrisk) 113 mm
Stängningsmaterial Polypropen
Diameter (metrisk) 50 mm