Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Mikrobiologiflaska, smal hals, omald
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
Odlingsflaskorna är gjutna av DURAN™ borosilikat 3.3 Typ 1 glas, och är lämpliga för beredning av media eller odling av mikroorganismer. Flaskorna överensstämmer med ISO 4796-2 och har en smal konisk oslipad hals för användning med gummiproppar. Lämplig för autoklavering vid 121 eller °134 C eller torr värmesterilisering.
- Smal hals för gummiproppar
- Spåra kod
- Autoklaverbar vid 121 °C eller 134 °C
- Levereras utan propp
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 10,000 mL |
| För användning med (applikation) | Autoklavering av media och reagens; Beredning av media och reagens; Odlingskärl |
| Inkluderar | Med tryck |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Kvantitet | 1 st |
| Diameter (metrisk) | 227 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |