Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Mikrobiologiflaska, smal hals, omald
Produktkod. 12810804 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
20,000 mL
2000 mL
25 mL
250 mL
50 mL
500 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12810804 20,000 mL Varje
10246792 5000 mL Varje
10655331 10,000 mL Varje
11609858 500 mL Paket med 10
11619858 1000 mL Paket med 10
11699848 100 mL Paket med 10
11629858 2000 mL Paket med 10
11777961 250 mL Paket med 10
11679848 25 mL Paket med 10
11689848 50 mL Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 12810804 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 211619102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6935.25 SEK
    6586.40 SEK / Paket med 1
    Save 348.85 SEK
    5% Av
I lager
Kulturflaskor med smal hals för användning med gummiproppar
Odlingsflaskorna är gjutna av DURAN™ borosilikat 3.3 Typ 1 glas, och är lämpliga för beredning av media eller odling av mikroorganismer. Flaskorna överensstämmer med ISO 4796-2 och har en smal konisk oslipad hals för användning med gummiproppar. Lämplig för autoklavering vid 121 eller °134 C eller torr värmesterilisering.
  • Smal hals för gummiproppar
  • Spåra kod
  • Autoklaverbar vid 121 °C eller 134 °C
  • Levereras utan propp
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 20,000 mL
För användning med (applikation) Autoklavering av media och reagens; Beredning av media och reagens; Odlingskärl
Inkluderar Med tryck
Material Borosilikatglas (3.3)
Kvantitet 1 st
Diameter (metrisk) 288 mm