Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Mikrobiologiflaska oslipad vid hals
Produktkod. 10363351 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
20,000 mL
2000 mL
250 mL
500 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10363351 2000 mL Paket med 10
10261701 5000 mL Varje
10211801 20,000 mL Varje
15251659 250 mL Paket med 10
11702919 500 mL Paket med 10
11800690 1000 mL Paket med 10
10313451 10,000 mL Varje
15241659 100 mL Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10363351 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 211816307
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6636.00 SEK
    6302.86 SEK / Paket med 10
    Save 333.14 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 16-11-2026
Kulturflaskor med bred hals för användning med gummiproppar
Odlingsflaskorna är gjutna av DURAN™ borosilikat 3.3 Typ 1 glas, och är lämpliga för beredning av media eller odling av mikroorganismer. Flaskorna överensstämmer med ISO 4796-2 och har en bred konisk oslipad hals för användning med gummiproppar. Lämplig för autoklavering vid 121 eller °134 C eller torr värmesterilisering.
  • Bred hals för gummiproppar
  • Bred hals för enklare fyllning och rengöring
  • Spåra kod
  • Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
  • Autoklaverbar vid 121° C eller 134 °C
  • Levereras utan propp
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
För användning med (applikation) Autoklavering av media och reagens; Beredning av media och reagens; Odlingskärl
Material Borosilikatglas (3.3)
Kvantitet 10/Pk.
Diameter (metrisk) 133 mm