Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Mikrobiologiflaska oslipad vid hals
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterDescription
Odlingsflaskorna är gjutna av DURAN™ borosilikat 3.3 Typ 1 glas, och är lämpliga för beredning av media eller odling av mikroorganismer. Flaskorna överensstämmer med ISO 4796-2 och har en bred konisk oslipad hals för användning med gummiproppar. Lämplig för autoklavering vid 121 eller °134 C eller torr värmesterilisering.
- Bred hals för gummiproppar
- Bred hals för enklare fyllning och rengöring
- Spåra kod
- Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
- Autoklaverbar vid 121° C eller 134 °C
- Levereras utan propp
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| För användning med (applikation) | Autoklavering av media och reagens; Beredning av media och reagens; Odlingskärl |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Diameter (metrisk) | 107 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |