Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Mikrobiologiflaska oslipad vid hals
Produktkod. 15241659 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
20,000 mL
2000 mL
250 mL
500 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 15241659
Brand: DWK Life Sciences 211812408
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kulturflaskor med bred hals för användning med gummiproppar
Odlingsflaskorna är gjutna av DURAN™ borosilikat 3.3 Typ 1 glas, och är lämpliga för beredning av media eller odling av mikroorganismer. Flaskorna överensstämmer med ISO 4796-2 och har en bred konisk oslipad hals för användning med gummiproppar. Lämplig för autoklavering vid 121 eller °134 C eller torr värmesterilisering.
  • Bred hals för gummiproppar
  • Bred hals för enklare fyllning och rengöring
  • Spåra kod
  • Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
  • Autoklaverbar vid 121° C eller 134 °C
  • Levereras utan propp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
För användning med (applikation) Autoklavering av media och reagens; Beredning av media och reagens; Odlingskärl
Material Borosilikatglas (3.3)
Kvantitet 10/Pk.
Diameter (metrisk) 52 mm