Läs mer
DWK LIFE SCIENCES™ DURAN™ Original GL 45 laboratorieflaska, med högtemperaturskruvlock, klar, graderad, DIN 168-1 gänga
Product Code. 15856871 Shop All DWK Life Sciences Products
Change view
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
2000 mL
250 mL
500 mL
5000 mL
Unit Size:
Paket med 10
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapacitet (metrisk) Unit Size
15856871 100 mL Paket med 10
15866871 250 mL Paket med 10
15876871 500 mL Paket med 10
15720448 1000 mL Paket med 10
15730448 2000 mL Paket med 10
15886871 5000 mL Varje
15896871 10,000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Product Code. 15856871 Supplier DWK LIFE SCIENCES™ Supplier No. 218012417
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2175.00 SEK
    1807.18 SEK / Paket med 10
    Save 367.82 SEK
    16% Av
View all promotions
I lager
DURAN™ Original GL 45 laboratorieflaska, med högtemperaturskruvlock, klar, graderad, DIN 168-1 gänga, är gjuten av USP/EP typ I borosilikatglas 3.3 och levereras med en röd PBT GL 45-lock, PTFE-belagd silikonliner och ETFE-hällring. Fullt autoklaverbar vid 121 eller 134 °C.
  • Formgjuten av högren, klart USP/EP typ I DURAN™ borosilikatglas 3.3 för utmärkt termisk prestanda och hög kemisk beständighet.
  • Följer ISO 4796-1-design för en robust och lång livslängd.
  • Levereras komplett med röd polybutylentereftalat (PBT) GL 45 gängad skruvlock med PTFE-belagd silikonliner och ETFE-hällring för droppfri gjutning.
  • Högtemperatur-PBT-lock och ETFE-hällring erbjuder högre termisk och kemisk beständighet än motsvarande polypropenkomponenter.
  • Lättläst graderad volymskala och markeringsfält i permanent vit emalj.
  • Permanent Retrace-kod på varje flaska för fullständig spårbarhet i tillverkningspartiet.
  • Alla komponenter är fullt autoklavbara vid 121 eller 134 °C och lämpliga för torrvärmesterilisering upp till 180 °C.
  • Alla komponenter är fullt kompatibla med gällande internationella livsmedelskontaktregler, inklusive (EU) nr 10/2011.
  • Lämplig för långtidslagring av medier, kemikalier och lösningsmedel.
Specifications
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Färg Klart
För användning med (applikation) Lämplig för torr värmesterilisering; Autoklavering av flytande media; Lagring av frätande reagens; Provtagning; Lagring av media och reagens; Transport och frakt
Inkluderar Med högtemperaturbeständig PBT skruvlock och ETFE hällring
Material Borosilikatglas (3.3)
Kvantitet 10/Pk.
Sterilitet Icke-steril
Trådstorlek (metrisk) GL 45
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Mun Gängad
Stängningsmaterial PBT med ETFE hällring
Stängningsstorlek GL 45
Diameter (metrisk) 56 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 3 oz.
Form Rund
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Laboratorieflaska