Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Original GL 45 laboratorieflaska, med skruvlock för hög temperatur, klar, med DIN 168-1 gänga, klar, graderad
Produktkod. 15876871 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
2000 mL
250 mL
500 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 15876871
Brand: DWK Life Sciences 218014418
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
DURAN™ Original GL 45 laboratorieflaskor kompletta med högtemperaturförslutningar.
DURAN™ Original GL laboratorieflaskor har blivit guldstandarden för multifunktionella laboratorieflaskor sedan de introducerades 1972. Flaskorna är gjutna av hög renhet, klar, USP/EP Type I DURAN™ borosilikatglas 3.3, känt för sin utmärkta termiska prestanda och höga motståndskraft mot kemiska angrepp. En kombination av högpresterande material och robust ISO 4796-1 design ger en lång livslängd. Flaskorna har en lättläst graderad volymskala och märkningsfält i permanent vit emalj. Permanent spårningskod på varje flaska för spårbarhet av tillverkningspartier. DURAN Original GL 45 laboratorieflaskor finns tillgängliga kompletta med högtemperaturskruvkork och hällringar. De röda polybutylentereftalat (PBT) GL 45 gängade locken med PTFE-beklädd silikonlock och ETFE hällringar ger större termisk och kemisk beständighet än motsvarande polypropenkomponenter. Alla komponenter är helt autoklaverbara vid 121 eller °134 C och lämpliga för torr värmesterilisering upp till 180 °C. Alla komponenter är helt kompatibla med gällande internationella regler för kontakt med livsmedel såsom (EU) nr 10/2011.
  • Levereras komplett med röd polybutylentereftalat (PBT) GL 45 gängad kåpa med PTFE-belagd silikonfoder och ETFE hällring för droppfri hällning.
  • Levereras komplett med högtemperatur PBT-skruvlock och ETFE-hällringar.
  • Flaskorna har en lättläst graderad volymskala och märkningsfält i permanent vit emalj.
  • Permanent spårningskod på varje flaska för fullständig spårbarhet av tillverkningspartier.
  • Lämplig för långtidsförvaring.
  • Alla komponenter är helt autoklaverbara vid 121 eller 134 °C.
  • Alla komponenter är lämpliga för torr värmesterilisering upp till 180 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
För användning med (applikation) Lämplig för torr värmesterilisering; Autoklavering av flytande media; Lagring av frätande reagens; Provtagning; Lagring av media och reagens; Transport och frakt
Inkluderar Med högtemperaturbeständig PBT skruvlock och ETFE hällring
Material Borosilikatglas (3.3)
Kvantitet 10/Pk.
Trådstorlek (metrisk) GL 45
Stängningsmaterial PBT med ETFE hällring
Diameter (metrisk) 86 mm