Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Original laboratorieflaska, bärnsten, med DIN 168-1 gänga, USP / EP (3.2.1) Ljustransmission, graderad
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
DURAN™ Original GL laboratorieflaskor har blivit guldstandarden för multifunktionella laboratorieflaskor sedan de introducerades 1972. Flaskorna är gjutna av högrenhet, bärnsten, USP/EP Typ I DURAN™ borosilikatglas 3.3, känt för sin utmärkta termiska prestanda och höga motståndskraft mot kemiska angrepp. En kombination av högpresterande material och robust ISO 4796-1 design ger en lång livslängd. Tillägget av ett smält, yttre bärnstensfärgat lager säkerställer att ljuskänsligt innehåll skyddas mot effekterna av fotonedbrytning. Skyddet mot ultraviolett ljus uppfyller internationella USP/EP-standarder och håller hela flaskans livstid. De bärnstensfärgade flaskorna har en lättavläst graderad volymskala och märkningsfält i permanent vit emalj. Permanent spårningskod på varje flaska för spårbarhet av tillverkningspartier. DURAN™ Original bärnstensflaskor levereras med eller utan ikoniskt blått polypropenlock och droppfri hällring för användning upp till 140 °C. Alla komponenter är helt autoklaverbara vid 121 eller 134 °C.
- Standardiserad GL-gänga och matchande locksystem för särskilt tät tätning och enkel, ren utgjutning
- UV-skydd upp till ca. 500 nm på grund av yttre färgning
- Den enda externa appliceringen av färgen säkerställer att invändiga ytor har standard DURAN™ glasegenskaper
- Mycket hållbar och kemiskt resistent bärnstensfärg
- Komplett med blått skruvlock (PP, integrerad läpptätning) och hällring (PP) för droppfri hällning och rent, säkert arbete
- Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
- Påbränt, mycket hållbart vitt keramiskt tryck
- Storlek 10 och 25 ml med specialformad glaskant för förbättrad utgjutning, vilket innebär att en extra hällring av plast inte behövs
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 5000 mL |
| För användning med (applikation) | Beredning av ljuskänsliga material; Förvaring av ljuskänsliga material; Transport och frakt av ljuskänsliga material; Autoklavering av media och reagens; Odlingskärl |
| Inkluderar | Med skruvlock och hällring från PP (blå) |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Kvantitet | 1 st |
| Trådstorlek (metrisk) | GL 45 |
| Diameter (metrisk) | 182 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |