Läs mer
DWK LIFE SCIENCES™ DURAN™ Original laboratorieflaska, bärnsten, med DIN 168-1 gänga, USP / EP (3.2.1) Ljustransmission, graderad
Produktkod. 11689908 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
2000 mL
3500 mL
5000 mL
10 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11689908 25 mL Paket med 10
11639918 150 mL Paket med 10
11699918 750 mL Paket med 10
11649928 3500 mL Varje
13137256 100 mL Paket med 10
11609928 1000 mL Paket med 10
11659918 250 mL Paket med 10
11679918 500 mL Paket med 10
11629928 2000 mL Paket med 10
11669928 10 L Varje
11609918 50 mL Paket med 10
15379849 10 mL Paket med 10
11659928 5000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 missing translation for 'options'
Product Code. 11689908 missing translation for 'mfr' DWK LIFE SCIENCES™ missing translation for 'supplierNo' 218061458
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3512.25 SEK
    2829.83 SEK / Paket med 10
    Save 682.42 SEK
    19% Av
View all promotions
I lager
Guldstandarden för multifunktionella laboratorieflaskor av glas.
DURAN™ Original GL laboratorieflaskor har blivit guldstandarden för multifunktionella laboratorieflaskor sedan de introducerades 1972. Flaskorna är gjutna av högrenhet, bärnsten, USP/EP Typ I DURAN™ borosilikatglas 3.3, känt för sin utmärkta termiska prestanda och höga motståndskraft mot kemiska angrepp. En kombination av högpresterande material och robust ISO 4796-1 design ger en lång livslängd. Tillägget av ett smält, yttre bärnstensfärgat lager säkerställer att ljuskänsligt innehåll skyddas mot effekterna av fotonedbrytning. Skyddet mot ultraviolett ljus uppfyller internationella USP/EP-standarder och håller hela flaskans livstid. De bärnstensfärgade flaskorna har en lättavläst graderad volymskala och märkningsfält i permanent vit emalj. Permanent spårningskod på varje flaska för spårbarhet av tillverkningspartier. DURAN™ Original bärnstensflaskor levereras med eller utan ikoniskt blått polypropenlock och droppfri hällring för användning upp till 140 °C. Alla komponenter är helt autoklaverbara vid 121 eller 134 °C.
  • Standardiserad GL-gänga och matchande locksystem för särskilt tät tätning och enkel, ren utgjutning
  • UV-skydd upp till ca. 500 nm på grund av yttre färgning
  • Den enda externa appliceringen av färgen säkerställer att invändiga ytor har standard DURAN™ glasegenskaper
  • Mycket hållbar och kemiskt resistent bärnstensfärg
  • Komplett med blått skruvlock (PP, integrerad läpptätning) och hällring (PP) för droppfri hällning och rent, säkert arbete
  • Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
  • Påbränt, mycket hållbart vitt keramiskt tryck
  • Storlek 10 och 25 ml med specialformad glaskant för förbättrad utgjutning, vilket innebär att en extra hällring av plast inte behövs
Specifications
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Färg Amber
För användning med (applikation) Beredning av ljuskänsliga material; Förvaring av ljuskänsliga material; Transport och frakt av ljuskänsliga material; Autoklavering av media och reagens; Odlingskärl
Inkluderar Blå proppropenskruvlock och gjutring
Material Borosilikatglas (3.3)
Antal per förpackning 10/Pk.
Kvantitet 10/Pk.
Sterilitet Non-sterile
Trådstorlek (metrisk) GL 25
Stängningsfärg Blue
Förslutning ingår Yes
Graderad Yes
Mun Threaded
Lämplig för ändamålet Certified Quality
Förslutningsfoder Linerless
Stängningsmaterial Polypropylene
Stängningsstorlek GL 25
Diameter (metrisk) 36 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 1 oz.
Form Round
Disponibel Reusable
Produkttyp Laboratory Bottle