Läs mer
DWK LIFE SCIENCES™ DURAN™ Original laboratorieflaska, bärnsten, med DIN 168-1 gänga, USP / EP (3.2.1) Ljustransmission, graderad, endast flaska
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
- Formgjutet av högrenhet, bärnstensfärgat USP/EP typ I DURAN™ borosilikatglas 3.3 för utmärkt termisk prestanda och hög kemisk beständighet
- Det fusionerade yttre bärnstenslagret ger UV-skydd upp till cirka 500 nm och uppfyller USP/EP (3.2.1) ljustransmissionsstandarder för flaskans livslängd
- Standardiserad GL-gänga och matchande locksystem för särskilt tät tätning och enkel, ren hällning
- Lättläst graderad volymskala och markeringsfält i påbränd, mycket hållbar vit keramisk emalj
- Permanent Retrace-kod på varje flaska för tillverkningsspårbarhet
- Uppfyller ISO 4796-1 designstandarder för lång livslängd
- Storlekarna 10 och 25 ml har en specialformad glaskant för bättre gjutning utan att behöva en extra plastgjutring
- Alla komponenter är fullt autoklavbara vid 121 °C eller 134 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Färg | Genomskinlig bärnsten |
| För användning med (applikation) | Beredning av ljuskänsliga material; Förvaring av ljuskänsliga material; Transport och frakt av ljuskänsliga material; Autoklavering av media och reagens; Odlingskärl |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Trådstorlek (metrisk) | GL 45 |
| Förslutning ingår | Nej |
| Graderad | Ja |
| Mun | Gängad |
| Visa mer |