Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Original laboratorieflaska, bärnsten, med DIN 168-1 gänga, USP / EP (3.2.1) Ljustransmission, graderad, endast flaska
Produktkod. 11760864 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
2000 mL
3500 mL
5000 mL
10 L
15 L
20 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 11760864
Brand: DWK Life Sciences 218065402
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Guldstandarden för multifunktionella laboratorieflaskor av glas.
DURAN™ Original GL laboratorieflaskor har blivit guldstandarden för multifunktionella laboratorieflaskor sedan de introducerades 1972. Flaskorna är gjutna av högrenhet, bärnsten, USP/EP Typ I DURAN™ borosilikatglas 3.3, känt för sin utmärkta termiska prestanda och höga motståndskraft mot kemiska angrepp. En kombination av högpresterande material och robust ISO 4796-1 design ger en lång livslängd. Tillägget av ett smält, yttre bärnstensfärgat lager säkerställer att ljuskänsligt innehåll skyddas mot effekterna av fotonedbrytning. Skyddet mot ultraviolett ljus uppfyller internationella USP/EP-standarder och håller hela flaskans livstid. De bärnstensfärgade flaskorna har en lättavläst graderad volymskala och märkningsfält i permanent vit emalj. Permanent spårningskod på varje flaska för spårbarhet av tillverkningspartier. DURAN™ Original bärnstensflaskor levereras med eller utan ikoniskt blått polypropenlock och droppfri hällring för användning upp till 140 °C. Alla komponenter är helt autoklaverbara vid 121 eller 134 °C.
  • Standardiserad GL-gänga och matchande locksystem för särskilt tät tätning och enkel, ren utgjutning
  • UV-skydd upp till ca. 500 nm på grund av yttre färgning
  • Den enda externa appliceringen av färgen säkerställer att invändiga ytor har standard DURAN™ glasegenskaper
  • Mycket hållbar och kemiskt resistent bärnstensfärg
  • Komplett med blått skruvlock (PP, integrerad läpptätning) och hällring (PP) för droppfri hällning och rent, säkert arbete
  • Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
  • Påbränt, mycket hållbart vitt keramiskt tryck
  • Storlek 10 och 25 ml med specialformad glaskant för förbättrad utgjutning, vilket innebär att en extra hällring av plast inte behövs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
För användning med (applikation) Beredning av ljuskänsliga material; Förvaring av ljuskänsliga material; Transport och frakt av ljuskänsliga material; Autoklavering av media och reagens; Odlingskärl
Material Borosilikatglas (3.3)
Kvantitet 10/Pk.
Trådstorlek (metrisk) GL 45
Diameter (metrisk) 101 mm