Läs mer
DWK LIFE SCIENCES™ DURAN™ Original laboratorieflaska, klar, med DIN 168-1 gänga, graderad
Produktkod. 11752272 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
2 L
3500 mL
5000 mL
10 L
15 L
20 L
25 L
Pakningsstørrelse:
Paket med 10
Varje
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11752272 500 mL Paket med 10
11752282 25 mL Paket med 10
11782282 50 mL Paket med 10
11772282 100 mL Paket med 10
11762282 250 mL Paket med 10
12347178 1000 mL Paket med 10
10724052 3500 mL Varje
11699888 150 mL Paket med 10
10119810 10 L -
11619898 750 mL Paket med 10
10038050 5000 mL Varje
13407119 10 mL Paket med 10
10047990 20 L Varje
15233719 15 L Varje
15806881 25 L Varje
11792282 2 L Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 11752272 Leverandør DWK LIFE SCIENCES™ Leverandørnr. 218014459
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Se alle kampagner
I lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Add to basket
DURAN™ Original laboratorieflaska, klar, med DIN 168-1 gänga, graderad. DURAN™ Original laboratorieflaska är guldstandarden för multifunktionella glaslaboratorieflaskor. Formgjuten av USP/EP typ I borosilikatglas 3.3, erbjuder den utmärkt kemisk och termisk beständighet, graderad skala
  • Gjutet från högren, klart USP/EP typ I borosilikatglas 3.3 för utmärkt termisk prestanda och hög kemisk beständighet
  • Uppfyller ISO designstandard 4796-1 för lång livslängd
  • Standardiserad GL-gänga och matchande locksystem för särskilt tät tätning och enkel, ren hällning
  • Lättläst graderad volymskala och markeringsfält i påbränd, mycket hållbar permanent vit emalj
  • Permanent spårkod på varje flaska med certifikat för tillverkningsspårbarhet
  • Levereras komplett med ikoniskt blå polypropenlock och droppfri hällring, klassad för användning upp till 140 °C
  • Fullt autoklaverbar vid 121 °C eller 134 °C – alla komponenter inklusive lock och gjutring
  • Lämplig för långtidslagring av medier, kemikalier och lösningsmedel
Specifications
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Färg Klart
För användning med (applikation) Autoklavering av media och reagens; Beredning av media och reagens; Provinsamling; Odlingskärl; Lagring av media och reagens; Transport och sjöfart; Behållare för vätskehantering
Inkluderar Blå proppropenskruvlock och gjutring
Material Borosilikatglas (3.3)
Antal per förpackning 10/Pk.
Kvantitet 10/Pk.
Sterilitet Icke-steril
Trådstorlek (metrisk) GL 45
Stängningsfärg Blått
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Mun Gängad
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet
Höjd (metrisk) 181 mm
Förslutningsfoder Utan linerliner
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek GL 45
Diameter (metrisk) 86 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 17 oz.
Form Rund
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Laboratorieflaska