Läs mer
DWK LIFE SCIENCES™ DURAN™ Original laboratorieflaska, klar, med DIN 168-1 gänga, graderad
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
DURAN™ Original GL laboratorieflaskor har blivit guldstandarden för multifunktionella laboratorieflaskor sedan de introducerades 1972. Flaskorna är gjutna av högrent, klart, USP/EP Type I borosilikatglas 3.3, känt för sin utmärkta termiska prestanda och höga motståndskraft mot kemiska angrepp. En kombination av högpresterande material och robust ISO 4796-1 design ger en lång livslängd. Flaskorna har en lättläst graderad volymskala och märkningsfält i permanent vit emalj. Permanent spårningskod på varje flaska för spårbarhet av tillverkningspartier. DURAN™ Original GL-flaskor levereras kompletta med ikoniskt blått polypropenlock och droppfri hällring för användning upp till 140 °C. Alla komponenter är helt autoklaverbara vid 121 eller 134 °C.
- Standardiserad GL-gänga och matchande locksystem för särskilt tät förslutning och enkel, ren utgjutning
- Spårningskod och certifikat för spårbarhet av tillverkningspartier
- Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
- Lämplig för långtidsförvaring
- Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Färg | Clear |
| För användning med (applikation) | Autoklavering av media och reagens; Beredning av media och reagens; Provinsamling; Odlingskärl; Lagring av media och reagens; Transport och sjöfart; Behållare för vätskehantering |
| Inkluderar | Blå proppropenskruvlock och gjutring |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Antal per förpackning | 10/Pk. |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Trådstorlek (metrisk) | GL 25 |
| Stängningsfärg | Blue |
| Visa mer |