Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Original laboratorieflaska, klar, med DIN 168-1 gänga, graderad
Produktkod. 11772282 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
2 L
3500 mL
5000 mL
10 L
15 L
20 L
25 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11772282 100 mL Paket med 10
11752282 25 mL Paket med 10
11782282 50 mL Paket med 10
11762282 250 mL Paket med 10
11752272 500 mL Paket med 10
12347178 1000 mL Paket med 10
10724052 3500 mL Varje
11699888 150 mL Paket med 10
10119810 10 L -
11619898 750 mL Paket med 10
10038050 5000 mL Varje
13407119 10 mL Paket med 10
10047990 20 L Varje
15233719 15 L Varje
15806881 25 L Varje
11792282 2 L Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Produktkod. 11772282 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 218012458
Essentials för provberedning och provförvaring
Använd kampanjkoden 27996
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Guldstandarden för multifunktionella laboratorieflaskor av glas.
DURAN™ Original GL laboratorieflaskor har blivit guldstandarden för multifunktionella laboratorieflaskor sedan de introducerades 1972. Flaskorna är gjutna av högrent, klart, USP/EP Type I borosilikatglas 3.3, känt för sin utmärkta termiska prestanda och höga motståndskraft mot kemiska angrepp. En kombination av högpresterande material och robust ISO 4796-1 design ger en lång livslängd. Flaskorna har en lättläst graderad volymskala och märkningsfält i permanent vit emalj. Permanent spårningskod på varje flaska för spårbarhet av tillverkningspartier. DURAN™ Original GL-flaskor levereras kompletta med ikoniskt blått polypropenlock och droppfri hällring för användning upp till 140 °C. Alla komponenter är helt autoklaverbara vid 121 eller 134 °C.
  • Standardiserad GL-gänga och matchande locksystem för särskilt tät förslutning och enkel, ren utgjutning
  • Spårningskod och certifikat för spårbarhet av tillverkningspartier
  • Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
  • Lämplig för långtidsförvaring
  • Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Färg Clear
För användning med (applikation) Autoklavering av media och reagens; Beredning av media och reagens; Provinsamling; Odlingskärl; Lagring av media och reagens; Transport och sjöfart; Behållare för vätskehantering
Inkluderar Blå proppropenskruvlock och gjutring
Material Borosilikatglas (3.3)
Antal per förpackning 10/Pk.
Kvantitet 10/Pk.
Sterilitet Non-sterile
Trådstorlek (metrisk) GL 45
Stängningsfärg Blue
Förslutning ingår Yes
Graderad Yes
Mun Wide, Threaded
Lämplig för ändamålet Certified Quality
Höjd (metrisk) 105 mm
Förslutningsfoder Linerless
Stängningsmaterial Polypropylene
Stängningsstorlek GL 45
Diameter (metrisk) 56 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Form Round
Disponibel Reusable
Produkttyp Laboratory Bottle