Läs mer
DWK LIFE SCIENCES™ DURAN™ Original laboratorieflaska, klar, med DIN 168-1 gänga, graderad, endast flaska
Produktkod. 10132121 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
2000 mL
3500 mL
5000 mL
10 L
15 L
20 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10132121 5000 mL Varje
11361415 50 mL Paket med 10
11797981 100 mL Paket med 10
11301425 250 mL Paket med 10
11321425 1000 mL Paket med 10
11311425 500 mL Paket med 10
11351415 25 mL Paket med 10
10222041 10 L Varje
10797671 15 L Varje
10189230 20 L Varje
11727991 2000 mL Paket med 10
11609898 750 mL Paket med 10
11629898 3500 mL Varje
13497109 10 mL Paket med 10
11689888 150 mL Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Produktkod. 10132121 Leverantör DWK LIFE SCIENCES™ Leverantörsnummer 218017304
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2386.13 SEK
    1983.00 SEK / Paket med 1
    Save 403.13 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
DURAN™ Original laboratorieflaska, klar, med DIN 168-1 gänga, graderad, endast flaska – guldstandard sedan 1972. USP/EP typ I borosilikatglas 3.3, standardiserad GL-gänga, autoklavbar vid 121 eller 134 °C, med graderad skala och partispårbarhet.
DURAN™ Original GL laboratorieflaskor har blivit guldstandarden för multifunktionella laboratorieflaskor sedan de introducerades 1972. Flaskorna är gjutna av högrent, klart, USP/EP Type I borosilikatglas 3.3, känt för sin utmärkta termiska prestanda och höga motståndskraft mot kemiska angrepp. En kombination av högpresterande material och robust ISO 4796-1 design ger en lång livslängd. Flaskorna har en lättläst graderad volymskala och märkningsfält i permanent vit emalj. Permanent spårningskod på varje flaska för spårbarhet av tillverkningspartier. DURAN™ Original GL-flaskor levereras kompletta med ikoniskt blått polypropenlock och droppfri hällring för användning upp till 140 °C. Alla komponenter är helt autoklaverbara vid 121 eller 134 °C.
  • Standardiserad GL-gänga och matchande locksystem för särskilt tät förslutning och enkel, ren utgjutning
  • Spårningskod och certifikat för spårbarhet av tillverkningspartier
  • Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
  • Lämplig för långtidsförvaring
  • Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 5000 mL
Färg Clear
För användning med (applikation) Autoklavering av media och reagens; Beredning av media och reagens; Provinsamling; Odlingskärl; Lagring av media och reagens; Transport och sjöfart; Behållare för vätskehantering
Material Borosilikatglas (3.3)
Kvantitet 1 st
Sterilitet Non-sterile
Trådstorlek (metrisk) GL 45
Förslutning ingår No
Graderad Yes
Mun Threaded
Stängningsstorlek GL 45
Diameter (metrisk) 182 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 170 oz.
Form Round
Disponibel Reusable
Produkttyp Laboratory Bottle