Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Original laboratorieflaska, klar, med DIN 168-1 gänga, graderad, endast flaska
Produktkod. 11351415 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
2000 mL
3500 mL
5000 mL
10 L
15 L
20 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 11351415
Brand: DWK Life Sciences 218011404
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Guldstandarden för multifunktionella laboratorieflaskor av glas.
DURAN™ Original GL laboratorieflaskor har blivit guldstandarden för multifunktionella laboratorieflaskor sedan de introducerades 1972. Flaskorna är gjutna av högrent, klart, USP/EP Type I borosilikatglas 3.3, känt för sin utmärkta termiska prestanda och höga motståndskraft mot kemiska angrepp. En kombination av högpresterande material och robust ISO 4796-1 design ger en lång livslängd. Flaskorna har en lättläst graderad volymskala och märkningsfält i permanent vit emalj. Permanent spårningskod på varje flaska för spårbarhet av tillverkningspartier. DURAN™ Original GL-flaskor levereras kompletta med ikoniskt blått polypropenlock och droppfri hällring för användning upp till 140 °C. Alla komponenter är helt autoklaverbara vid 121 eller 134 °C.
  • Standardiserad GL-gänga och matchande locksystem för särskilt tät förslutning och enkel, ren utgjutning
  • Spårningskod och certifikat för spårbarhet av tillverkningspartier
  • Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
  • Lämplig för långtidsförvaring
  • Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 25 mL
För användning med (applikation) Autoklavering av media och reagens; Beredning av media och reagens; Provinsamling; Odlingskärl; Lagring av media och reagens; Transport och sjöfart; Behållare för vätskehantering
Material Borosilikatglas (3.3)
Kvantitet 10/Pk.
Trådstorlek (metrisk) GL 25
Diameter (metrisk) 36 mm