Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Autoklavflaska
Produktkod. 16641076 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
2000 mL
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
16641076 2000 mL
1 options
Produktkod. 16641076 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 219946305
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Gjuten borosilikat 3,3 glasflaska för autoklavering och förvaring av sterila vätskor, kompatibel med 45 mm självventilerande gummilock
  • Helt kompatibel med 45 mm självventilerande gummitätningslock STERIS NC003 Stängning
  • Autoklaverbar vid 121 °C
  • Årtionden av beprövad och pålitlig användning inom gnotobiotiska kärnanläggningar
  • Borosilikatglas 3.3, känt för sin utmärkta termiska prestanda och höga motståndskraft mot kemiska angrepp
  • Högrent, klart, USP/EP/JP Type I-glas
  • Spårningskod för spårbarhet av tillverkningsparti
  • Lättlästa dubbelgraderade skalor för att visa antingen innehållet vätskevolym eller uthälld volym
  • Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
  • Enflaska förpackad för enkel beställning, hantering och inventering
Specifikationer
Flaskans yta Glas
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Rengöringsprocedur Labbtvättkompatibel
Färg Klart
Diameter (metrisk) Innerhals 32.5 mm
För användning med (applikation) Ång-/autoklavsterilisering av vatten och media; Förvaring av sterila vätskor och media
Höjd (metrisk) med stängning 255 mm
Material Borosilikatglas (3.3)
Max. Temperatur (metrisk) 500 °C
Kvantitet 1
Sterilitet Icke-steril
Vikt (metrisk) 935 g
Examen 500 till 1800
Halsfinish Tapered Crimp
Förslutning ingår Nej
Graderad Ja
Mun Narrow
Lämplig för ändamålet Certified Quality
För användning med (utrustning) 45 mm påskjutbar gummikåpa
Stängningsstorlek 45 mm
Diameter (metrisk) 127 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 68 oz.
Form Round
Certifikat och efterlevnad
DÅN ISO 3585.
Glas typ I enligt kraven i den aktuella farmakopén i USA USP < 660> Behållare– Glas.
Glas typ I enligt kraven i den nuvarande europeiska farmakopén EP (3.2.1) Glasbehållare för farmaceutiskt bruk.
Glas typ I enligt kraven i den nuvarande japanska farmakopén JP< 7.01> Testa för glasbehållare för injektioner.
Kalibreringsresultaten för volymetriska instrument med detta certifikat avser en kalibreringssats.
Detta particertifikat bekräftar det ASTM Klass A felgränser som krävs av USP är uppfyllda. Certifikatet registrerar medelvärdet, standardavvikelsen för partiet och utfärdandedatum.
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Laboratory Bottle