Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Premiumflaska, klar, med DIN 168-1 gänga, GL 45, graderad
Produktkod. 11706888 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
11706888 500 mL Paket med 10
11716888 1000 mL Paket med 10
11796878 250 mL Paket med 10
11786878 100 mL Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11706888 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 1127077
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Laboratorieflaskor av glas med överlägsen termisk och kemisk beständighet.
De DURAN™ premium GL 45 laboratorieflaskor är gjutna av högrent, klart, USP/EP Type I borosilikatglas 3.3, känt för sin utmärkta termiska prestanda och höga motståndskraft mot kemiska angrepp. Premiumflaskorna är idealiska för högtemperaturapplikationer: glasflaskans värmechockbeständighet är certifierad för en 160 C-differential, °och kombineras med en högtemperatur-fluorpolymer (PFA) skruvlock och hällring som är lämpliga för användning upp till 200 °C. En kombination av högpresterande material och robust ISO 4796-1 design ger en lång livslängd. Flaskorna har en dubbel graderad skala för påfyllningsvolym och en omvänd skala för upphällning. Markeringsfältet och spårningskoden för spårbarhet av tillverkningspartier är tryckta i permanent vit emalj.
  • Ytterligare graderingsbetyg och en motsatt skalning (exakt till± 5 %) förenklar avläsningen av fyllnadsnivån samt den uttagna kvantiteten
  • Färgämnesfri produkt
  • Pålitlig tätning tack vare PTFE-belagd lockfoder
  • TÜV-testade termisk chockbeständighet på 160 K
  • Komplett med PFA hällring och lock
  • Standardiserad GL-gänga och matchande locksystem för särskilt tät tätning och enkel, ren utgjutning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
För användning med (applikation) Autoklavering av media och reagens; Beredning av media och reagens; Provinsamling; Odlingskärl; Lagring och transport av media och reagenser; Frakt
Inkluderar Med premium skruvlock och hällring
Material Borosilikatglas (3.3)
Kvantitet 10/Pk.
Trådstorlek (metrisk) GL 45
Stängningsmaterial PFA/PFA, PTFE/Silikonlager
Diameter (metrisk) 86 mm