Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Premiumflaska, klar, med DIN 168-1 gänga, GL 45, graderad
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
De DURAN™ premium GL 45 laboratorieflaskor är gjutna av högrent, klart, USP/EP Type I borosilikatglas 3.3, känt för sin utmärkta termiska prestanda och höga motståndskraft mot kemiska angrepp. Premiumflaskorna är idealiska för högtemperaturapplikationer: glasflaskans värmechockbeständighet är certifierad för en 160 C-differential, °och kombineras med en högtemperatur-fluorpolymer (PFA) skruvlock och hällring som är lämpliga för användning upp till 200 °C. En kombination av högpresterande material och robust ISO 4796-1 design ger en lång livslängd. Flaskorna har en dubbel graderad skala för påfyllningsvolym och en omvänd skala för upphällning. Markeringsfältet och spårningskoden för spårbarhet av tillverkningspartier är tryckta i permanent vit emalj.
- Ytterligare graderingsbetyg och en motsatt skalning (exakt till± 5 %) förenklar avläsningen av fyllnadsnivån samt den uttagna kvantiteten
- Färgämnesfri produkt
- Pålitlig tätning tack vare PTFE-belagd lockfoder
- TÜV-testade termisk chockbeständighet på 160 K
- Komplett med PFA hällring och lock
- Standardiserad GL-gänga och matchande locksystem för särskilt tät tätning och enkel, ren utgjutning
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| För användning med (applikation) | Autoklavering av media och reagens; Beredning av media och reagens; Provinsamling; Odlingskärl; Lagring och transport av media och reagenser; Frakt |
| Inkluderar | Med premium skruvlock och hällring |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Trådstorlek (metrisk) | GL 45 |
| Stängningsmaterial | PFA/PFA, PTFE/Silikonlager |
| Diameter (metrisk) | 101 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |