Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Premiumflaska, klar, med DIN 168-1 gänga, GL 45, graderad
Produktkod. p-7189376 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11706888
Brand: DWK Life Sciences 1127077
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Laboratorieflaskor av glas med överlägsen termisk och kemisk beständighet.
De DURAN™ premium GL 45 laboratorieflaskor är gjutna av högrent, klart, USP/EP Type I borosilikatglas 3.3, känt för sin utmärkta termiska prestanda och höga motståndskraft mot kemiska angrepp. Premiumflaskorna är idealiska för högtemperaturapplikationer: glasflaskans värmechockbeständighet är certifierad för en 160 C-differential, °och kombineras med en högtemperatur-fluorpolymer (PFA) skruvlock och hällring som är lämpliga för användning upp till 200 °C. En kombination av högpresterande material och robust ISO 4796-1 design ger en lång livslängd. Flaskorna har en dubbel graderad skala för påfyllningsvolym och en omvänd skala för upphällning. Markeringsfältet och spårningskoden för spårbarhet av tillverkningspartier är tryckta i permanent vit emalj.
  • Ytterligare graderingsbetyg och en motsatt skalning (exakt till± 5 %) förenklar avläsningen av fyllnadsnivån samt den uttagna kvantiteten
  • Färgämnesfri produkt
  • Pålitlig tätning tack vare PTFE-belagd lockfoder
  • TÜV-testade termisk chockbeständighet på 160 K
  • Komplett med PFA hällring och lock
  • Standardiserad GL-gänga och matchande locksystem för särskilt tät tätning och enkel, ren utgjutning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
För användning med (applikation) Autoklavering av media och reagens; Beredning av media och reagens; Provinsamling; Odlingskärl; Lagring och transport av media och reagenser; Frakt
Inkluderar Med premium skruvlock och hällring
Material Borosilikatglas (3.3)
Kvantitet 10/Pk.
Trådstorlek (metrisk) GL 45
Stängningsmaterial PFA/PFA, PTFE/Silikonlager
Diameter (metrisk) 86 mm