Läs mer
DWK Life Sciences™ DURAN™ press plus+ GL 45 laboratorieflaska, klar och skydda+ plastbelagd
Produktkod. 17976762 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17976762 100 mL
17986762 250 mL
17996762 500 mL
17916772 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17976762 Leverantör DWK Life Sciences™ Leverantörsnummer 218152484
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2399.25 SEK
    2276.77 SEK / Paket med 10
    Save 122.48 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Tryck- och vakuumbeständiga laboratorieflaskor av glas med säkerhetsbeläggning av plast. Inkluderar inte skruvlock och hällring.
De DURAN™ Pressure plus+ GL 45 protect+ belagda flaskor erbjuder ett säkrare alternativ för laboratorieapplikationer som involverar vakuum eller tryck. Standardlaboratorieflaskor av glas är inte konstruerade för att säkert motstå tryckskillnader. Som ett resultat av en modifierad geometri har press plus+-flaskorna en garanterad tryckhållfasthet och erbjuder därför optimal säkerhet för både användaren och innehållet. Den speciella geometrin överensstämmer fortfarande med ISO 4796-1:2016 för att upprätthålla instrumentkompatibilitet. Press plus+-flaskorna är certifierade enligt DIN EN 1595.
Flaskorna är gjutna av högrent, klart, USP/EP Type I borosilikatglas 3.3, känt för sin idealiska termiska prestanda och höga motståndskraft mot kemiska angrepp. Glaset är belagt med en klar polyamid PA12 plastbeläggning som ger skydd för användaren och innehållet vid brott på grund av stötar. Flaskorna har en lättläst graderad volymskala tryckt i en distinkt blå emalj. Permanent spårningskod på varje flaska för spårbarhet av tillverkningspartier.
  • Tillverkad av borosilikatglas 3.3, PA 12
  • Certifierad vakuum- och tryckbeständig från -1 bar till +1,5 bar (DIN EN 1595) på grund av modifierad geometri (baserat på ISO 4796-1)
  • Säkerhetsbeläggning av polyamid 12 ger rep-, läckage- och splitterskydd vid brott på grund av stötar
  • Säkerhetsbeläggning av plast ger ett förbättrat säkrare grepp
  • Special geometri överensstämmer fortfarande med ISO 4796-1:2016 för att upprätthålla instrumentkompatibilitet
  • Optimal säkerhet för arbete under tryck och lämplig för användning under högvakuum
  • Påbränd, mycket hållbar blå keramik för visuell differentiering från standardlaboratorieflaskan
  • Plastskyddsbeläggning är renrumscertifierad Fraunhofer IPA-TESTAD DEVICE™
  • Certifierad FDA och EU livsmedelskontakt Säkert beläggningsmaterial
  • Beläggningsprocessen använder inga flyktiga organiska föreningar (VOC) eller isocyanater
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Beläggning Säkerhetsbeläggning av plast
Färg Klart
För användning med (applikation) Vakuumfiltrering, insamling av vätskeprover under tryck, lagring av flyktiga lösningsmedel, lagring av gasgenererande material
Material Borosilikatglas (3.3)
Kvantitet 10 flaskor
Sterilitet Icke-steril
Vikt (metrisk) 0.172 kg
Trådstorlek (metrisk) GL45
Förslutning ingår Nej
Graderad Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 100 mm
Stängningsstorlek 45
Diameter (metrisk) 56 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 3,4 oz.
Form Rund
Certifikat och efterlevnad CoC
Produkttyp Laboratorieflaska