Läs mer
DWK Life Sciences™ DURAN™ press plus+ GL 45 laboratorieflaska, klar och skydda+ plastbelagd
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
De DURAN™ Pressure plus+ GL 45 protect+ belagda flaskor erbjuder ett säkrare alternativ för laboratorieapplikationer som involverar vakuum eller tryck. Standardlaboratorieflaskor av glas är inte konstruerade för att säkert motstå tryckskillnader. Som ett resultat av en modifierad geometri har press plus+-flaskorna en garanterad tryckhållfasthet och erbjuder därför optimal säkerhet för både användaren och innehållet. Den speciella geometrin överensstämmer fortfarande med ISO 4796-1:2016 för att upprätthålla instrumentkompatibilitet. Press plus+-flaskorna är certifierade enligt DIN EN 1595.
Flaskorna är gjutna av högrent, klart, USP/EP Type I borosilikatglas 3.3, känt för sin idealiska termiska prestanda och höga motståndskraft mot kemiska angrepp. Glaset är belagt med en klar polyamid PA12 plastbeläggning som ger skydd för användaren och innehållet vid brott på grund av stötar. Flaskorna har en lättläst graderad volymskala tryckt i en distinkt blå emalj. Permanent spårningskod på varje flaska för spårbarhet av tillverkningspartier.
- Tillverkad av borosilikatglas 3.3, PA 12
- Certifierad vakuum- och tryckbeständig från -1 bar till +1,5 bar (DIN EN 1595) på grund av modifierad geometri (baserat på ISO 4796-1)
- Säkerhetsbeläggning av polyamid 12 ger rep-, läckage- och splitterskydd vid brott på grund av stötar
- Säkerhetsbeläggning av plast ger ett förbättrat säkrare grepp
- Special geometri överensstämmer fortfarande med ISO 4796-1:2016 för att upprätthålla instrumentkompatibilitet
- Optimal säkerhet för arbete under tryck och lämplig för användning under högvakuum
- Påbränd, mycket hållbar blå keramik för visuell differentiering från standardlaboratorieflaskan
- Plastskyddsbeläggning är renrumscertifierad Fraunhofer IPA-TESTAD DEVICE™
- Certifierad FDA och EU livsmedelskontakt Säkert beläggningsmaterial
- Beläggningsprocessen använder inga flyktiga organiska föreningar (VOC) eller isocyanater
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Beläggning | Säkerhetsbeläggning av plast |
| Färg | Klart |
| För användning med (applikation) | Vakuumfiltrering, insamling av vätskeprover under tryck, lagring av flyktiga lösningsmedel, lagring av gasgenererande material |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Kvantitet | 10 flaskor |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Vikt (metrisk) | 0.257 kg |
| Trådstorlek (metrisk) | GL45 |
| Förslutning ingår | Nej |
| Visa mer |