Läs mer
DWK Life Sciences™ DURAN™ protect+ graderad bärnstensfärgad laboratorieflaska med DIN 168-1 gänga
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17996782 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
5 L
Trådstorlek (metrisk):
GL 25
GL 32
GL 45
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Trådstorlek (metrisk)
17996782 100 mL GL 45
17976782 25 mL GL 25
17946772 50 mL GL 32
17906792 250 mL GL 45
17936792 500 mL GL 45
17956792 1 L GL 45
17966792 2 L GL 45
17976792 5 L GL 45
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17996782 Leverantör DWK Life Sciences™ Leverantörsnummer 218062487
Erbjudanden på tillförlitliga laboratorieglasvaror
Använd kampanjkoden 28509
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 15-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Multifunktionella laboratorieflaskor i bärnstensglas med UV-skydd och en skyddande säkerhetsbeläggning.
DURAN™ GL ISO flaskor har blivit idealiska multifunktionella laboratorieflaskor sedan de introducerades 1972. Den protect+ säkerhetsbelagda versionen av flaskorna kombinerar det bästa av två världar: praktiskt taget inert USP/EP Type I borosilikatglas 3.3 på insidan och ett skyddande skyddsplastskikt på utsidan. Flaskorna är gjutna av högrent, klart glas eller utvändigt bärnstensfärgat klart glas som sedan beläggs med en genomskinlig polyamid PA 12-beläggning för att minska riskerna med krossat glas och vätskestänk i händelse av brott.
En kombination av högpresterande material och robust design ger en kostnadseffektiv livslängd. Flaskorna har en lättläst graderad volymskala. Det finns en spårningskod tryckt på varje flaska för spårbarhet av tillverkningspartier. Den bärnstensfärgade DURAN™ versioner av glasflaskor säkerställer att ljuskänsligt innehåll skyddas från effekterna av fotonedbrytning. Skyddet mot ultraviolett ljus uppfyller internationella USP/EP-standarder. Alla protect+-belagda flaskor levereras med push-on skyddslock för att skydda insidan av flaskorna från kontaminering under distribution. Matchande skruvförslutningar och hällringar kan beställas separat. Finns i ett brett utbud av nominella flaskkapaciteter från 25 ml till 5 L, och halsstorlekar GL 25 till GLS 80™ bred mun.
  • Tillverkad av bärnstensfärgat borosilikatglas 3.3 och polyamid
  • Standardiserad GL-gänga kompatibel med matchande locksystem för särskilt tät tätning och enkel, ren utgjutning
  • Protection+ säkerhetsbeläggningen ger skydd mot repor, läckor* och splitter* (*gäller endast flaskor 2000 ml eller mindre)
  • UV-skydd USP (Spectral Transmission) och EP (3.2.1) kompatibel
  • Mindre än 10 % spektral överföring mellan 290 nm och 450 nm
  • Den enda externa appliceringen av bärnstensfärgen och säkerhetsbeläggningen säkerställer att invändiga ytor har standard DURAN™ glasegenskaper
  • Levereras endast som säkerhetsbelagd glasflaska (skruvkork och hällringar måste beställas separat)
  • Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
  • 25 ml har en specialformad glaskant för förbättrad utgjutning, vilket innebär att en extra hällring av plast inte behövs
  • Säker förvaring och frakt av bulkpulver med hög styrka aktiva farmaceutiska ingredienser (HPAPI)
  • Beläggningsprocessen använder inga flyktiga organiska föreningar (VOC) eller isocyanater
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Kapacitet (engelska) 3,4 oz.
Färg Bärnsten
För användning med (applikation) Beredning av ljuskänsliga medier och reagens, säker lagring och frakt av bulk, ljuskänsliga, högpotenta aktiva farmaceutiska ingredienser (HPAPI) pulver, prov- eller skörduppsamlingsbehållare, vätskekärl, lagring av ljuskänsliga medier och reagens, transport och frakt
Material Borosilikatglas (3.3)
Kvantitet 10 flaskor
Sterilitet Icke-steril
Vikt (metrisk) 0.159 kg
Trådstorlek (metrisk) GL 45
Certifikat och efterlevnad CoC
Förslutning ingår Nej
Graderad Ja
Mun Bred
Form Rund
Höjd (metrisk) 110 mm
Produkttyp Laboratorieflaska
Stängningsstorlek 45
Diameter (metrisk) 56 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras