Läs mer
DWK Life Sciences™ DURAN™ protect+ graderad bärnstenslaboratorieflaska med bred mun
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17986752 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1 L
2 L
3.5 L
5 L
Produktkod. 17986752
Brand: DWK Life Sciences™ 218664485
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Multifunktionella laboratorieflaskor med bred mun av glas med skyddande säkerhetsbeläggning.
Den protect+ säkerhetsbelagda versionen av flaskorna kombinerar det bästa av två världar: praktiskt taget inert USP/EP Type I borosilikatglas 3.3 på insidan och ett skyddande skyddsplastskikt på utsidan. Flaskorna är gjutna av högrent, klart glas eller utvändigt bärnstensfärgat klart glas som sedan beläggs med en genomskinlig polyamid PA 12-beläggning för att minska riskerna med krossat glas och vätskestänk i händelse av brott.
En kombination av högpresterande material och robust design ger en kostnadseffektiv livslängd. Flaskorna har en lättläst graderad volymskala. Det finns en spårningskod tryckt på varje flaska för spårbarhet av tillverkningspartier. Den bärnstensfärgade DURAN™ versioner av glasflaskor säkerställer att ljuskänsligt innehåll skyddas från effekterna av fotonedbrytning. Skyddet mot ultraviolett ljus uppfyller internationella USP/EP-standarder. Alla protect+-belagda flaskor levereras med push-on skyddslock för att skydda insidan av flaskorna från kontaminering under distribution. Matchande skruvförslutningar och hällringar kan beställas separat. Finns i ett brett utbud av nominella flaskkapaciteter från 25 ml till 5 L, och halsstorlekar GL 25 till GLS 80™ bred mun.
  • Tillverkad av bärnstensfärgat borosilikatglas 3.3 och polyamid
  • Kompatibel med matchande locksystem för särskilt tät förslutning och enkel, ren uttömning
  • protect+ säkerhetsbeläggning ger skydd mot repor, läckor* och splitter* (*gäller endast flaskor 2000 ml eller mindre)
  • UV-skydd USP (Spectral Transmission) och EP (3.2.1) kompatibel
  • Mindre än 10 % spektral överföring mellan 290 nm och 450 nm
  • Den enda externa appliceringen av bärnstensfärgen och säkerhetsbeläggningen säkerställer att invändiga ytor har standard DURAN™ glasegenskaper
  • Levereras endast som säkerhetsbelagd glasflaska (skruvkork och hällringar måste beställas separat)
  • Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
  • Säker förvaring och frakt av bulkpulver med hög styrka aktiva farmaceutiska ingredienser (HPAPI)
  • Beläggningsprocessen använder inga flyktiga organiska föreningar (VOC) eller isocyanater
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelska) 16,9 oz.
Färg Bärnsten
För användning med (applikation) Beredning av ljuskänsliga medier och reagens, säker lagring och frakt av bulk, ljuskänsliga, högpotenta aktiva farmaceutiska ingredienser (HPAPI) pulver, prov- eller skörduppsamlingsbehållare, vätskekärl, lagring av ljuskänsliga medier och reagens, transport och frakt
Material Borosilikatglas (3.3)
Kvantitet 10 flaskor
Sterilitet Icke-steril
Vikt (metrisk) 0.533 kg
Trådstorlek (metrisk) GLS 80
Certifikat och efterlevnad CoC
Förslutning ingår Nej
Graderad Ja
Mun Bred
Form Rund
Höjd (metrisk) 148 mm
Produkttyp Laboratorieflaska
Stängningsstorlek 80
Diameter (metrisk) 101 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras