Learn More
DWK Life Sciences™ DURAN™ protect+ graderad genomskinlig laboratorieflaska med bred mun
Artikelnummer. 17966752 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Change view
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1 L
2 L
3.5 L
5 L
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17966752 250 mL
17996752 500 mL
17926762 1 L
17906762 2 L
17936772 3.5 L
17966762 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17966752 Lieferant DWK Life Sciences™ Lieferanten-Nr. 218653685
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Multifunktionella laboratorieflaskor med bred mun av glas med skyddande säkerhetsbeläggning.
Den protect+ säkerhetsbelagda versionen av flaskorna kombinerar det bästa av två världar: praktiskt taget inert USP/EP Type I borosilikatglas 3.3 på insidan och ett skyddande skyddsplastskikt på utsidan. Flaskorna är gjutna av högrent, klart glas eller utvändigt bärnstensfärgat klart glas som sedan beläggs med en genomskinlig polyamid PA 12-beläggning för att minska riskerna med krossat glas och vätskestänk i händelse av brott.
En kombination av högpresterande material och robust design ger en kostnadseffektiv livslängd. Flaskorna har en lättläst graderad volymskala. Det finns en spårningskod tryckt på varje flaska för spårbarhet av tillverkningspartier. Den bärnstensfärgade DURAN™ versioner av glasflaskor säkerställer att ljuskänsligt innehåll skyddas från effekterna av fotonedbrytning. Skyddet mot ultraviolett ljus uppfyller internationella USP/EP-standarder. Alla protect+-belagda flaskor levereras med push-on skyddslock för att skydda insidan av flaskorna från kontaminering under distribution. Matchande skruvförslutningar och hällringar kan beställas separat. Finns i ett brett utbud av nominella flaskkapaciteter från 25 ml till 5 L, och halsstorlekar GL 25 till GLS 80™ bred mun.
  • Tillverkad av polyamidbelagd DURAN™ borosilikatglas 3.3
  • DURAN™ är ett neutralt glas, klassificerat som ett Glas Typ I enligt USP , EP (3.2.1) och JP, och möter ASTM E438, typ I, klass A krav
  • Minska riskerna med krossat glas och vätskestänk i händelse av brott
  • Den externa polymerbeläggningen ger skydd mot repor, läckor* och splitter* (*gäller endast flaskor 2000 ml och mindre)
  • Säkerhetsbeläggningen polyamid 12 har en hög kemikaliebeständighet
  • Skyddsbeläggning ger ett förbättrat säkrare grepp
  • Beläggningen är renrumscertifierad Fraunhofer IPA TESTAD DEVICE™
  • Certifierad FDA och EU livsmedelskontakt Säkert beläggningsmaterial
  • Säker förvaring och frakt av bulkpulver med hög styrka aktiva farmaceutiska ingredienser (HPAPI)
  • Levereras med push-on dammskydd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelska) 8,5 oz.
Färg Klart
För användning med (applikation) Beredning av media och reagens, säker lagring och frakt av bulk, aktiva farmaceutiska ingredienser med hög styrka (HPAPI), prov- eller skörduppsamlingsbehållare, odlingskärl, lagring av media och reagens, transport och frakt, vätskehanteringsbehållare
Material Borosilikatglas (3.3)
Kvantitet 10 flaskor
Sterilitet Icke-steril
Vikt (metrisk) 0.344 kg
Trådstorlek (metrisk) GLS 80
Certifikat och efterlevnad CoC
Förslutning ingår Nej
Graderad Ja
Mun Bred
Form Rund
Höjd (metrisk) 105 mm
Produkttyp Laboratorieflaska
Stängningsstorlek 80
Diameter (metrisk) 95 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.