Läs mer
DWK Life Sciences™ DURAN™ protect+ graderade laboratorieflaskor med DIN 168-1 gänga
Produktkod. 17946792 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
3.5 L
5 L
Trådstorlek (metrisk):
GL 25
GL 32
GL 45
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Trådstorlek (metrisk)
17946792 1 L GL 45
17906772 25 mL GL 25
17926772 50 mL GL 32
17956772 100 mL GL 45
17986782 250 mL GL 45
17916792 500 mL GL 45
17926792 2 L GL 45
17986792 3.5 L GL 45
17996792 5 L GL 45
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 17946792 Leverantör DWK Life Sciences™ Leverantörsnummer 218055483
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
I lager
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Multifunktionella laboratorieflaskor i klarglas med skyddande säkerhetsbeläggning.
DURAN™ GL ISO flaskor har blivit idealiska multifunktionella laboratorieflaskor sedan de introducerades 1972. Den protect+ säkerhetsbelagda versionen av flaskorna kombinerar det bästa av två världar: praktiskt taget inert USP/EP Type I borosilikatglas 3.3 på insidan och ett skyddande skyddsplastskikt på utsidan. Flaskorna är gjutna av högrent, klart glas eller utvändigt bärnstensfärgat klart glas som sedan beläggs med en genomskinlig polyamid PA 12-beläggning för att minska riskerna med krossat glas och vätskestänk i händelse av brott.
En kombination av högpresterande material och robust design ger en kostnadseffektiv livslängd. Flaskorna har en lättläst graderad volymskala. Det finns en spårningskod tryckt på varje flaska för spårbarhet av tillverkningspartier. Den bärnstensfärgade DURAN™ versioner av glasflaskor säkerställer att ljuskänsligt innehåll skyddas från effekterna av fotonedbrytning. Skyddet mot ultraviolett ljus uppfyller internationella USP/EP-standarder. Alla protect+-belagda flaskor levereras med push-on skyddslock för att skydda insidan av flaskorna från kontaminering under distribution. Matchande skruvförslutningar och hällringar kan beställas separat. Finns i ett brett utbud av nominella flaskkapaciteter från 25 ml till 5 L, och halsstorlekar GL 25 till GLS 80™ bred mun.
  • Tillverkad av polyamidbelagd DURAN™ borosilikatglas 3.3
  • DURAN™ är ett neutralt glas, klassificerat som ett Glas Typ I enligt USP , EP (3.2.1) och JP, och möter ASTM E438, typ I, klass A krav
  • Minska riskerna med krossat glas och vätskestänk i händelse av brott
  • Extern polymerbeläggning ger skydd mot repor, läckor* och splitter* (*gäller endast flaskor 2000 ml eller mindre)
  • Säkerhetsbeläggningen polyamid 12 har en hög kemikaliebeständighet
  • Skyddsbeläggning ger ett förbättrat säkrare grepp
  • Beläggningen är renrumscertifierad Fraunhofer IPA TESTAD DEVICE™
  • Certifierat FDA- och EU-matsäkert beläggningsmaterial
  • Säker förvaring och frakt av bulkpulver med hög styrka aktiva farmaceutiska ingredienser (HPAPI)
  • Levereras med push-on dammskydd
  • Beläggningsprocessen använder inga flyktiga organiska föreningar (VOC) eller isocyanater
Spécification
Kapacitet (metrisk) 1 L
Färg Klart
För användning med (applikation) Beredning av media och reagens, säker lagring och frakt av bulk, aktiva farmaceutiska ingredienser med hög styrka (HPAPI), prov- eller skörduppsamlingsbehållare, odlingskärl, lagring av media och reagens, transport och frakt, vätskehanteringsbehållare
Material Borosilikatglas (3.3)
Kvantitet 10 flaskor
Sterilitet Icke-steril
Vikt (metrisk) 0.542 kg
Trådstorlek (metrisk) GL 45
Förslutning ingår Nej
Graderad Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 230 mm
Stängningsstorlek 45
Diameter (metrisk) 101 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 33,8 oz.
Form Rund
Certifikat och efterlevnad CoC
Produkttyp Laboratorieflaska
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.