Läs mer
DWK Life Sciences™ DURAN™ protect+ graderade laboratorieflaskor med DIN 168-1 gänga
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-200020445 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
3.5 L
5 L
Trådstorlek (metrisk):
GL 25
GL 32
GL 45
Produktkod. 17906772
Brand: DWK Life Sciences™ 218051481
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Multifunktionella laboratorieflaskor i klarglas med skyddande säkerhetsbeläggning.
DURAN™ GL ISO flaskor har blivit idealiska multifunktionella laboratorieflaskor sedan de introducerades 1972. Den protect+ säkerhetsbelagda versionen av flaskorna kombinerar det bästa av två världar: praktiskt taget inert USP/EP Type I borosilikatglas 3.3 på insidan och ett skyddande skyddsplastskikt på utsidan. Flaskorna är gjutna av högrent, klart glas eller utvändigt bärnstensfärgat klart glas som sedan beläggs med en genomskinlig polyamid PA 12-beläggning för att minska riskerna med krossat glas och vätskestänk i händelse av brott.
En kombination av högpresterande material och robust design ger en kostnadseffektiv livslängd. Flaskorna har en lättläst graderad volymskala. Det finns en spårningskod tryckt på varje flaska för spårbarhet av tillverkningspartier. Den bärnstensfärgade DURAN™ versioner av glasflaskor säkerställer att ljuskänsligt innehåll skyddas från effekterna av fotonedbrytning. Skyddet mot ultraviolett ljus uppfyller internationella USP/EP-standarder. Alla protect+-belagda flaskor levereras med push-on skyddslock för att skydda insidan av flaskorna från kontaminering under distribution. Matchande skruvförslutningar och hällringar kan beställas separat. Finns i ett brett utbud av nominella flaskkapaciteter från 25 ml till 5 L, och halsstorlekar GL 25 till GLS 80™ bred mun.
  • Tillverkad av polyamidbelagd DURAN™ borosilikatglas 3.3
  • DURAN™ är ett neutralt glas, klassificerat som ett Glas Typ I enligt USP , EP (3.2.1) och JP, och möter ASTM E438, typ I, klass A krav
  • Minska riskerna med krossat glas och vätskestänk i händelse av brott
  • Extern polymerbeläggning ger skydd mot repor, läckor* och splitter* (*gäller endast flaskor 2000 ml eller mindre)
  • Säkerhetsbeläggningen polyamid 12 har en hög kemikaliebeständighet
  • Skyddsbeläggning ger ett förbättrat säkrare grepp
  • Beläggningen är renrumscertifierad Fraunhofer IPA TESTAD DEVICE™
  • Certifierat FDA- och EU-matsäkert beläggningsmaterial
  • Säker förvaring och frakt av bulkpulver med hög styrka aktiva farmaceutiska ingredienser (HPAPI)
  • Levereras med push-on dammskydd
  • Beläggningsprocessen använder inga flyktiga organiska föreningar (VOC) eller isocyanater
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Kapacitet (engelska) 0,85 oz.
Färg Klart
För användning med (applikation) Beredning av media och reagens, säker lagring och frakt av bulk, aktiva farmaceutiska ingredienser med hög styrka (HPAPI), prov- eller skörduppsamlingsbehållare, odlingskärl, lagring av media och reagens, transport och frakt, vätskehanteringsbehållare
Material Borosilikatglas (3.3)
Kvantitet 10 flaskor
Sterilitet Icke-steril
Vikt (metrisk) 0.051 kg
Trådstorlek (metrisk) GL 25
Certifikat och efterlevnad CoC
Förslutning ingår Nej
Graderad Ja
Mun Bred
Form Rund
Höjd (metrisk) 74 mm
Produkttyp Laboratorieflaska
Stängningsstorlek 25
Diameter (metrisk) 36 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras