Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ PURE flaska, bärnsten, med DIN-gänga
BIOPHARMA
Produktkod. 15310604 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
20,000 mL
2000 mL
25 mL
250 mL
500 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 12
Paket med 120
Paket med 210
Paket med 280
Paket med 30
Paket med 360
Paket med 48
Paket med 540
Paket med 940
Varje
Produktkod. 15310604
Brand: DWK Life Sciences 818061406
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En serie högkvalitativa flaskor med lätta skydd och förslutningar, utvecklade för läkemedels- och bioteknikindustrins behov
Högkvalitativa typ I borosilikatglasflaskor GL 25 / GL 45, bärnstensfärgade från 25 ml – 20 l, utvecklade för läkemedelsindustrins behov. DURAN™ PURE-flaskor är stängda med ett skyddande lock för att förhindra kontaminering. Mycket enhetlig, hållbar och kemiskt resistent bärnstensfärgning tack vare användningen av innovativ teknologi ger skydd för ljuskänsliga föreningar. DWK Life Sciences tillhandahåller CoAs med varje leverans, säkerställer 100 % spårbarhet och förändringskontroll. DURAN™ PURE-flaskor finns tillgängliga med den dokumentation som krävs av tillsynsmyndigheter och uppfyller kraven i de internationella farmakopéerna.
  • Skyddshölje förhindrar kontaminering inuti flaskan under förvaring och transport
  • Engångsleverans
  • Analyscertifikat (CoA)
  • 100 % visuell inspektion
  • Analys av hydrolytisk resistans enligt EP, USP och JP för varje batch
  • Förändringskontrollhantering och information till kund vid förändringar
  • 100 % spårbarhet av alla tillverkningssteg
  • Drug Master File
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 25 mL
För användning med (applikation) Tillverkning av ljuskänsliga läkemedel och biotekniska produkter; Lagring och transport av ljuskänsliga API:er, bulkläkemedelsintermediärer, ingredienser och media
Material Borosilikatglas (3.3)
Kvantitet 10/Pk.
Trådstorlek (metrisk) GL 25
Diameter (metrisk) 36 mm