Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ PURE flaska, bärnsten, med DIN-gänga
BIOPHARMA
Produktkod. 15518441 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
20,000 mL
2000 mL
25 mL
250 mL
500 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 12
Paket med 120
Paket med 210
Paket med 280
Paket med 30
Paket med 360
Paket med 48
Paket med 540
Paket med 940
Varje
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15518441 10,000 mL Paket med 30
15565360 25 mL Paket med 940
15310604 25 mL Paket med 10
15575360 100 mL Paket med 540
15320604 100 mL Paket med 10
15585360 250 mL Paket med 280
15330604 250 mL Paket med 10
15336798 500 mL Paket med 360
15340604 500 mL Paket med 10
15350604 1000 mL Paket med 10
15346798 1000 mL Paket med 210
15356798 2000 mL Paket med 120
15360604 2000 mL Paket med 10
15896931 5000 mL Varje
15508441 5000 mL Paket med 48
15806941 10,000 mL Varje
15528441 20,000 mL Paket med 12
15816941 20,000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Produktkod. 15518441 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 818068602
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    214540.00 SEK
    140912.78 SEK / Paket med 30
    Save 73627.22 SEK
    34% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
En serie högkvalitativa flaskor med lätta skydd och förslutningar, utvecklade för läkemedels- och bioteknikindustrins behov
Högkvalitativa typ I borosilikatglasflaskor GL 25 / GL 45, bärnstensfärgade från 25 ml – 20 l, utvecklade för läkemedelsindustrins behov. DURAN™ PURE-flaskor är stängda med ett skyddande lock för att förhindra kontaminering. Mycket enhetlig, hållbar och kemiskt resistent bärnstensfärgning tack vare användningen av innovativ teknologi ger skydd för ljuskänsliga föreningar. DWK Life Sciences tillhandahåller CoAs med varje leverans, säkerställer 100 % spårbarhet och förändringskontroll. DURAN™ PURE-flaskor finns tillgängliga med den dokumentation som krävs av tillsynsmyndigheter och uppfyller kraven i de internationella farmakopéerna.
  • Skyddshölje förhindrar kontaminering inuti flaskan under förvaring och transport
  • Engångsleverans
  • Analyscertifikat (CoA)
  • 100 % visuell inspektion
  • Analys av hydrolytisk resistans enligt EP, USP och JP för varje batch
  • Förändringskontrollhantering och information till kund vid förändringar
  • 100 % spårbarhet av alla tillverkningssteg
  • Drug Master File
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10,000 mL
Färg Amber
För användning med (applikation) Tillverkning av ljuskänsliga läkemedel och biotekniska produkter; Lagring och transport av ljuskänsliga API:er, bulkläkemedelsintermediärer, ingredienser och media
Material Borosilikatglas (3.3)
Kvantitet 1 st
Sterilitet Non-sterile
Trådstorlek (metrisk) GL 45
Förslutning ingår No
Graderad Yes
Mun Narrow
Diameter (metrisk) 227 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 340 oz.
Form Round
Disponibel Reusable
Produkttyp Screw Neck Bottle