Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ PURE flaska, bärnsten, med DIN-gänga
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Beskrivning
Högkvalitativa typ I borosilikatglasflaskor GL 25 / GL 45, bärnstensfärgade från 25 ml – 20 l, utvecklade för läkemedelsindustrins behov. DURAN™ PURE-flaskor är stängda med ett skyddande lock för att förhindra kontaminering. Mycket enhetlig, hållbar och kemiskt resistent bärnstensfärgning tack vare användningen av innovativ teknologi ger skydd för ljuskänsliga föreningar. DWK Life Sciences tillhandahåller CoAs med varje leverans, säkerställer 100 % spårbarhet och förändringskontroll. DURAN™ PURE-flaskor finns tillgängliga med den dokumentation som krävs av tillsynsmyndigheter och uppfyller kraven i de internationella farmakopéerna.
- Skyddshölje förhindrar kontaminering inuti flaskan under förvaring och transport
- Engångsleverans
- Analyscertifikat (CoA)
- 100 % visuell inspektion
- Analys av hydrolytisk resistans enligt EP, USP och JP för varje batch
- Förändringskontrollhantering och information till kund vid förändringar
- 100 % spårbarhet av alla tillverkningssteg
- Drug Master File
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Färg | Amber |
| För användning med (applikation) | Tillverkning av ljuskänsliga läkemedel och biotekniska produkter; Lagring och transport av ljuskänsliga API:er, bulkläkemedelsintermediärer, ingredienser och media |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Trådstorlek (metrisk) | GL 25 |
| Förslutning ingår | No |
| Graderad | Yes |
| Mun | Narrow |
| Visa mer |