Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ REN GLS 80™ Flaska, bärnsten, bred mun
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Beskrivning
Högkvalitativa typ I borosilikatglasflaskor GLS 80™ , bärnstensfärgad från 500 ml – 20 l, utvecklad för läkemedelsindustrins behov. DURAN™ PURE-flaskor är stängda med ett skyddande lock för att förhindra kontaminering. Flasköppningens 80 mm breda ytterdiameter möjliggör enkel fyllning och tömning av flaskor. Mycket enhetlig, hållbar och kemiskt resistent bärnstensfärgning tack vare användningen av innovativ teknologi ger skydd för ljuskänsliga föreningar. DWK Life Sciences tillhandahåller CoAs med varje leverans, säkerställer 100 % spårbarhet och förändringskontroll. DURAN™ PURE-flaskor finns tillgängliga med den dokumentation som krävs av tillsynsmyndigheter och uppfyller kraven i de internationella farmakopéerna.
- Skyddshölje förhindrar kontaminering inuti flaskan under förvaring och transport
- Engångsleverans
- Analyscertifikat (CoA)
- 100 % visuell inspektion
- Analys av hydrolytisk resistans enligt EP, USP och JP för varje batch
- Förändringskontrollhantering och information till kund vid förändringar
- 100 % spårbarhet av alla tillverkningssteg
- Enkel fyllning och tömning av flaskan tack vare flaskhalsens breda diameter
- Drug Master File
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| För användning med (applikation) | Tillverkning av ljuskänsliga läkemedel och biotekniska produkter; Lagring och transport av ljuskänsliga API:er, bulkläkemedelsintermediärer, ingredienser och media |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Trådstorlek (metrisk) | GLS 80 |
| Diameter (metrisk) | 101 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |