Beskrivning
Högkvalitativa typ I borosilikatglasflaskor GLS 80™ från 500 ml – 20 l, utvecklad för läkemedelsindustrins behov. DURAN™ PURE-flaskor är stängda med ett skyddande lock för att förhindra kontaminering. Flasköppningens 80 mm breda ytterdiameter möjliggör enkel fyllning och tömning av flaskor. DWK Life Sciences tillhandahåller CoAs med varje leverans, säkerställer 100 % spårbarhet och förändringskontroll. DURAN™ PURE-flaskor finns tillgängliga med den dokumentation som krävs av tillsynsmyndigheter och uppfyller kraven i de internationella farmakopéerna.
- Skyddshölje förhindrar kontaminering inuti flaskan under förvaring och transport
- Engångsleverans
- Analyscertifikat (CoA)
- 100 % visuell inspektion
- Analys av hydrolytisk resistans enligt EP, USP och JP för varje batch
- Förändringskontrollhantering och information till kund vid förändringar
- 100 % spårbarhet av alla tillverkningssteg
- Drug Master File
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 5000 mL |
| För användning med (applikation) | Tillverkning av ljuskänsliga läkemedel och biotekniska produkter; Lagring och transport av ljuskänsliga API:er, bulkläkemedelsintermediärer, ingredienser och media |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Kvantitet | 1 st |
| Trådstorlek (metrisk) | GLS 80 |
| Diameter (metrisk) | 182 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |