Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ REN GLS 80™ Flaska, bred mun
BIOPHARMA
Produktkod. 15899017 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
1000 mL
20,000 mL
2000 mL
500 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
15899017 20,000 mL Varje
15826941 500 mL Paket med 10
15836941 1000 mL Paket med 10
15846941 2000 mL Paket med 10
15879017 5000 mL Varje
15889017 10,000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15899017 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 818609101
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En rad högkvalitativa flaskor och förslutningar utvecklade för läkemedels- och bioteknikindustrins behov
Högkvalitativa typ I borosilikatglasflaskor GLS 80™ från 500 ml – 20 l, utvecklad för läkemedelsindustrins behov. DURAN™ PURE-flaskor är stängda med ett skyddande lock för att förhindra kontaminering. Flasköppningens 80 mm breda ytterdiameter möjliggör enkel fyllning och tömning av flaskor. DWK Life Sciences tillhandahåller CoAs med varje leverans, säkerställer 100 % spårbarhet och förändringskontroll. DURAN™ PURE-flaskor finns tillgängliga med den dokumentation som krävs av tillsynsmyndigheter och uppfyller kraven i de internationella farmakopéerna.
  • Skyddshölje förhindrar kontaminering inuti flaskan under förvaring och transport
  • Engångsleverans
  • Analyscertifikat (CoA)
  • 100 % visuell inspektion
  • Analys av hydrolytisk resistans enligt EP, USP och JP för varje batch
  • Förändringskontrollhantering och information till kund vid förändringar
  • 100 % spårbarhet av alla tillverkningssteg
  • Drug Master File
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 20,000 mL
För användning med (applikation) Tillverkning av ljuskänsliga läkemedel och biotekniska produkter; Lagring och transport av ljuskänsliga API:er, bulkläkemedelsintermediärer, ingredienser och media
Material Borosilikatglas (3.3)
Kvantitet 1 st
Trådstorlek (metrisk) GLS 80
Diameter (metrisk) 288 mm