Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Reagensflaska, smal hals, bärnsten, USP /EP (3.2.1) Ljusöverföring
Produktkod. 11726858 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
20,000 mL
2000 mL
25 mL
250 mL
50 mL
500 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 11726858
Brand: DWK Life Sciences 211681705
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Klassiska reagensflaskor med smal hals och glaspropp i bärnstensfärgat glas.
De klassiska reagensflaskorna med propp är gjutna av bärnsten DURAN™ borosilikat 3.3 Typ 1 glas, och är lämpliga för förvaring av flytande och fasta kemikalier och reagens. Flaskorna har en smal konisk slipad hals och överensstämmer med ISO 4796-2. Den smala halsen är lämplig för vätskor och axlarnas vinkel säkerställer att innehållet smidigt kan hällas upp. Glasproppen ger en utmärkt tätning som skyddar innehållet från avdunstning, oxidation och kontaminering. Flaskorna har en Retrace Code för spårbarhet av tillverkningspartier och ett märkningsfält i permanent vit emalj. Det bärnstensfärgade glaset säkerställer att ljuskänsligt innehåll skyddas från effekterna av foto-degradering. Skyddet mot ultraviolett ljus uppfyller internationella USP/EP-standarder och håller hela flaskans livstid.
  • USP/EP UV-skydd upp till ca. 500 nm på grund av yttre färgning
  • Den bärnstensfärgade färgen appliceras endast externt för att säkerställa att invändiga ytor har standard DURAN™ klara typ 1 glasegenskaper
  • Mycket hållbar och kemiskt resistent bärnstensfärg
  • Alla glaskomponenter och därför lämpliga för förvaring av aggressiva material
  • Tät stängning på grund av standard jordfog
  • Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
  • Påbränt, mycket hållbart vitt keramiskt tryck
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Beskrivning Hals med standard slipad skarv och plattpropp av glas
För användning med (applikation) Förvaring av luftkänsliga reagenser och kemikalier; Förvaring av hygroskopiska vätskor, pulver och granulat; Förvaring av luftkänsliga reagenser och kemikalier; Förvaring av hygroskopiska vätskor och läkemedel
Material Borosilikatglas (3.3)
Kvantitet 10/Pk.
Diameter (metrisk) 42 mm