Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Reagensflaska, smal hals, bärnsten, USP /EP (3.2.1) Ljusöverföring
Shop All DWK Life Sciences ProductsDescription
De klassiska reagensflaskorna med propp är gjutna av bärnsten DURAN™ borosilikat 3.3 Typ 1 glas, och är lämpliga för förvaring av flytande och fasta kemikalier och reagens. Flaskorna har en smal konisk slipad hals och överensstämmer med ISO 4796-2. Den smala halsen är lämplig för vätskor och axlarnas vinkel säkerställer att innehållet smidigt kan hällas upp. Glasproppen ger en utmärkt tätning som skyddar innehållet från avdunstning, oxidation och kontaminering. Flaskorna har en Retrace Code för spårbarhet av tillverkningspartier och ett märkningsfält i permanent vit emalj. Det bärnstensfärgade glaset säkerställer att ljuskänsligt innehåll skyddas från effekterna av foto-degradering. Skyddet mot ultraviolett ljus uppfyller internationella USP/EP-standarder och håller hela flaskans livstid.
- USP/EP UV-skydd upp till ca. 500 nm på grund av yttre färgning
- Den bärnstensfärgade färgen appliceras endast externt för att säkerställa att invändiga ytor har standard DURAN™ klara typ 1 glasegenskaper
- Mycket hållbar och kemiskt resistent bärnstensfärg
- Alla glaskomponenter och därför lämpliga för förvaring av aggressiva material
- Tät stängning på grund av standard jordfog
- Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
- Påbränt, mycket hållbart vitt keramiskt tryck
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Beskrivning | Hals med standard slipad skarv och plattpropp av glas |
| För användning med (applikation) | Förvaring av luftkänsliga reagenser och kemikalier; Förvaring av hygroskopiska vätskor, pulver och granulat; Förvaring av luftkänsliga reagenser och kemikalier; Förvaring av hygroskopiska vätskor och läkemedel |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Diameter (metrisk) | 52 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |