Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Reagensflaska, smal hals, klar
Produktkod. 10528871 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 mL
10,000 mL
100 mL
1000 mL
20,000 mL
2000 mL
25 mL
250 mL
50 mL
500 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10528871 10,000 mL Varje
11722262 250 mL Paket med 10
11716858 1000 mL Paket med 10
11706858 500 mL Paket med 10
10363781 5000 mL Varje
11756928 25 mL Paket med 10
11746948 2000 mL Paket med 10
15231659 10 mL Paket med 10
11786848 50 mL Paket med 10
11361465 100 mL Paket med 10
10645141 20,000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 10528871 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 211658607
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4714.50 SEK
    3958.93 SEK / Paket med 1
    Save 755.57 SEK
    16% Av
I lager
Klassiska reagensflaskor med smal hals och glaspropp.
De klassiska reagensflaskorna med propp är gjutna av DURAN™ borosilikat 3.3 Typ 1 glas, och är lämpliga för förvaring av flytande och fasta kemikalier och reagens. Flaskorna har en smal konisk slipad hals och överensstämmer med ISO 4796-2. Den smala halsen är lämplig för vätskor och axlarnas vinkel säkerställer att innehållet smidigt kan hällas upp. Glasproppen ger en utmärkt tätning som skyddar innehållet från avdunstning, oxidation och kontaminering. Flaskorna har en Retrace Code för spårbarhet av tillverkningspartier och ett märkningsfält i permanent vit emalj.
  • Alla borosilikatglaskomponenter och därför lämpliga för förvaring av aggressiva material
  • Tät stängning på grund av standard jordfog
  • Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
  • Påbränt, mycket hållbart vitt keramiskt tryck
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10,000 mL
Beskrivning Hals med standard slipad skarv och plattpropp av glas
För användning med (applikation) Förvaring av luftkänsliga reagenser, läkemedel och kemikalier; Förvaring av hygroskopiska vätskor och läkemedel; Transport och frakt av prover; Förvaring av hygroskopiska vätskor och läkemedel
Material Borosilikatglas (3.3)
Kvantitet 1 st
Diameter (metrisk) 227 mm