Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Reagensflaska, smal hals, klar
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
De klassiska reagensflaskorna med propp är gjutna av DURAN™ borosilikat 3.3 Typ 1 glas, och är lämpliga för förvaring av flytande och fasta kemikalier och reagens. Flaskorna har en smal konisk slipad hals och överensstämmer med ISO 4796-2. Den smala halsen är lämplig för vätskor och axlarnas vinkel säkerställer att innehållet smidigt kan hällas upp. Glasproppen ger en utmärkt tätning som skyddar innehållet från avdunstning, oxidation och kontaminering. Flaskorna har en Retrace Code för spårbarhet av tillverkningspartier och ett märkningsfält i permanent vit emalj.
- Alla borosilikatglaskomponenter och därför lämpliga för förvaring av aggressiva material
- Tät stängning på grund av standard jordfog
- Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
- Påbränt, mycket hållbart vitt keramiskt tryck
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 20,000 mL |
| Beskrivning | Hals med standard slipad skarv och plattpropp av glas |
| För användning med (applikation) | Förvaring av luftkänsliga reagenser, läkemedel och kemikalier; Förvaring av hygroskopiska vätskor och läkemedel; Transport och frakt av prover; Förvaring av hygroskopiska vätskor och läkemedel |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Kvantitet | 1 st |
| Diameter (metrisk) | 288 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |